Läs mer
Corning™ cellgro™ Fetal Calf Serum Premium
Beskrivning
De Corning utbud av högkvalitativa serumprodukter kompletterar perfekt Corning utbud av sterilfiltrerade klassiska cellodlingsmedier med låg endotoxinhalt. Inom denna portfölj samlas premiumfetal bovint serum från USA, med de lägsta endotoxin- och hemoglobinspecifikationerna, in från nötkreatursbesättningar endast i USA. Den finns även värmeinaktiverad. USDA Approved Source Fetal Bovine Serum, även lågt i endotoxin och hemoglobin, samlas in från slakterier belägna i länder som är fria från BSE och MKS och godkänt av United States Department of Agriculture (USDA) för import av nötkreatursprodukter. Djuren inspekteras före och efter slakt av legitimerade veterinärer och materialet testas för nötkreaturssjukdomar före import och vidare bearbetning i FDA-registrerade anläggningar under cGMP. Denna finns även värmeinaktiverad. Specialty Serum-produkter erbjuds också av Corning för en mängd olika produktapplikationer. Allt sera separeras från det uppsamlade blodet genom kyld centrifugering, slås samman, filtreras och fryses omedelbart. Endast råserum som uppfyller våra strikta specifikationer för endotoxin, resthemoglobin och pH är godkänd för produktion. Fetal Bovine Serum (FBS) är en ljusbrun vätska separerad från blodet från nötkreatursfoster. Allt material uppfyller U:s godkännande. S. Department of Agriculture och erhålls från källor fria från BSE, mul- och klövsjuka och andra rapporterbara sjukdomar som hänför sig till arten.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USDA |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| För användning med (applikation) | Cellkultur |
| USDA säkerhetstest ingår | USDA inspekterad |