Läs mer
Corning™ cellgro™ IMDM flytande klassiska cellodlingsmedia
BIOPHARMA
Produktkod. 15313601
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
Formulering:
Natriumpyruvat, fenolrött, pyridoxin HCl, natriumbikarbonat
Oorganiska salter: 165,00 mg/L CaCl2 (vattenfri), 330,00 mg/L KCl, 0,076 mg/L KNO3, 97,70 mg/L MgS04 (vattenfri), 0,0173 mg/L Na2SeO3, 4,502 L Na001/502 L Na001/501 MgS04. NaH2P04.H2O, 3 024,00 mg/L NaHCO3; Aminosyror: 25,00mg/L L-Alanin, 84,00mg/L L-Arginin. HCl, 28,40mg/L L-asparagin.H2O, 30,00mg/L L-asparaginsyra, 91,24mg/L L-Cystin.2HCl, 75,00mg/L L-glutaminsyra, 584,00mg/L L-glut00mg,L-glut00mg,L 42,00mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 105,00mg/L L-Isoleucin, 105,00mg/L L-Leucin, 146,00mg/L L-Lysin. HCl, 30,00 mg/L L-metionin, 66,00 mg/L L-Fenylalanin, 40,00 mg/L L-prolin, 42,00 mg/L L-serin, 95,00 mg/L L-treonin, 16,00 mg/1 L-3L, 16,00 mg/1,3 L, 16,00 mg/1 L-tyrosin.2Na.2H2O, 94,00 mg/L L-valin; Vitaminer: 0,013 mg/l biotin, 4,00 mg/l D-kalciumpantotenat, 4,00 mg/l kolinklorid, 4,00 mg/l folsyra, 7,20 mg/l i-inositol, 4,00 mg/l nikotinoxim, 4,00 mg/l nikotinoxim, 4. HCl, 0,40 mg/l riboflavin, 4,00 mg/l tiamin. HCl, 0,013 mg/L vitamin B12; Övrigt: 4 500,00 mg/L D-glukos, 5 958,00 mg/L HEPES, 15,00 mg/L fenolrött. Na, 110,00 mg/L natriumpyruvat.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formulering unitSize
15313601 1 l Oorganiska salter: 165,00 mg/L CaCl2 (vattenfri), 330,00 mg/L KCl, 0,076 mg/L KNO3, 97,70 mg/L MgS04 (vattenfri), 0,0173 mg/L Na2SeO3, 4,502 L Na001/502 L Na001/501 MgS04. NaH2P04.H2O, 3 024,00 mg/L NaHCO3; Aminosyror: 25,00mg/L L-Alanin, 84,00mg/L L-Arginin. HCl, 28,40mg/L L-asparagin.H2O, 30,00mg/L L-asparaginsyra, 91,24mg/L L-Cystin.2HCl, 75,00mg/L L-glutaminsyra, 584,00mg/L L-glut00mg,L-glut00mg,L 42,00mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 105,00mg/L L-Isoleucin, 105,00mg/L L-Leucin, 146,00mg/L L-Lysin. HCl, 30,00 mg/L L-metionin, 66,00 mg/L L-Fenylalanin, 40,00 mg/L L-prolin, 42,00 mg/L L-serin, 95,00 mg/L L-treonin, 16,00 mg/1 L-3L, 16,00 mg/1,3 L, 16,00 mg/1 L-tyrosin.2Na.2H2O, 94,00 mg/L L-valin; Vitaminer: 0,013 mg/l biotin, 4,00 mg/l D-kalciumpantotenat, 4,00 mg/l kolinklorid, 4,00 mg/l folsyra, 7,20 mg/l i-inositol, 4,00 mg/l nikotinoxim, 4,00 mg/l nikotinoxim, 4. HCl, 0,40 mg/l riboflavin, 4,00 mg/l tiamin. HCl, 0,013 mg/L vitamin B12; Övrigt: 4 500,00 mg/L D-glukos, 5 958,00 mg/L HEPES, 15,00 mg/L fenolrött. Na, 110,00 mg/L natriumpyruvat. Paket med 6
15343531 500 ml Oorganiska salter: 165,00 mg/L CaCl2 (vattenfri), 330,00 mg/L KCl, 0,076 mg/L KNO3, 97,70 mg/L MgS04 (vattenfri), 0,0173 mg/L Na2SeO3, 4,502 L Na001/502 L Na001/501 MgS04. NaH2P04.H2O, 3 024,00 mg/L NaHCO3; Aminosyror: 25,00mg/L L-Alanin, 84,00mg/L L-Arginin. HCl, 28,40mg/L L-asparagin.H2O, 30,00mg/L L-asparaginsyra, 91,24mg/L L-Cystin.2HCl, 75,00mg/L L-glutaminsyra, 584,00mg/L L-glut00mg,L-glut00mg,L 42,00mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 105,00mg/L L-Isoleucin, 105,00mg/L L-Leucin, 146,00mg/L L-Lysin. HCl, 30,00 mg/L L-metionin, 66,00 mg/L L-Fenylalanin, 40,00 mg/L L-prolin, 42,00 mg/L L-serin, 95,00 mg/L L-treonin, 16,00 mg/1 L-3L, 16,00 mg/1,3 L, 16,00 mg/1 L-tyrosin.2Na.2H2O, 94,00 mg/L L-valin; Vitaminer: 0,013 mg/l biotin, 4,00 mg/l D-kalciumpantotenat, 4,00 mg/l kolinklorid, 4,00 mg/l folsyra, 7,20 mg/l i-inositol, 4,00 mg/l nikotinoxim, 4,00 mg/l nikotinoxim, 4. HCl, 0,40 mg/l riboflavin, 4,00 mg/l tiamin. HCl, 0,013 mg/L vitamin B12; Övrigt: 4 500,00 mg/L D-glukos, 5 958,00 mg/L HEPES, 15,00 mg/L fenolrött. Na, 110,00 mg/L natriumpyruvat. Paket med 6
15373551 500 ml Natriumpyruvat, fenolrött, pyridoxin HCl, natriumbikarbonat Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15313601 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 10016CM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper, Corning Klassiska mediaprodukter genomgår en mängd olika tester för att fastställa funktionalitet och toxicitet med hjälp av tillväxtfrämjande analys. Produktens prestanda mäts genom skörd-till-planta-förhållanden eller flerfaldig ökning enligt förutbestämda specifikationer. Klassiska mediaprodukter i flytande och pulverform testas också för att bestämma pH och osmolalitet. Klassiska mediapulver testas också för återstående fukt. pH- och osmolalitetstesterna utförs enligt specifika procedurer där all utrustning är kalibrerad med standarder som kan spåras till National Institute of Standards and Technology. Biologisk testning av Corning flytande klassiska mediaprodukter garanterar låga nivåer av endotoxin, mykoplasma och frånvaro av kontaminering. Endotoxiner: Klassiska mediaprodukter testas för bakteriellt endotoxin med Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogen analys. För frisättning måste varje parti av standard flytande klassiskt medium ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml. Klassiska mediapulverprodukter måste ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml när de rekonstitueras till formelvikt med lågt endotoxinvatten. Alla Corning flytande klassiska mediaprodukter testas för sterilitet och flytande klassiska mediaprodukter testas för mycoplasma off-site med en metod med stor volym.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Produkttyp IMDM
För användning med (applikation) Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper
Kvantitet 1 l
Endotoxinnivå <0,25 EU/ml
Formulering Oorganiska salter: 165,00 mg/L CaCl2 (vattenfri), 330,00 mg/L KCl, 0,076 mg/L KNO3, 97,70 mg/L MgS04 (vattenfri), 0,0173 mg/L Na2SeO3, 4,502 L Na001/502 L Na001/501 MgS04. NaH2P04.H2O, 3 024,00 mg/L NaHCO3; Aminosyror: 25,00mg/L L-Alanin, 84,00mg/L L-Arginin. HCl, 28,40mg/L L-asparagin.H2O, 30,00mg/L L-asparaginsyra, 91,24mg/L L-Cystin.2HCl, 75,00mg/L L-glutaminsyra, 584,00mg/L L-glut00mg,L-glut00mg,L 42,00mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 105,00mg/L L-Isoleucin, 105,00mg/L L-Leucin, 146,00mg/L L-Lysin. HCl, 30,00 mg/L L-metionin, 66,00 mg/L L-Fenylalanin, 40,00 mg/L L-prolin, 42,00 mg/L L-serin, 95,00 mg/L L-treonin, 16,00 mg/1 L-3L, 16,00 mg/1,3 L, 16,00 mg/1 L-tyrosin.2Na.2H2O, 94,00 mg/L L-valin; Vitaminer: 0,013 mg/l biotin, 4,00 mg/l D-kalciumpantotenat, 4,00 mg/l kolinklorid, 4,00 mg/l folsyra, 7,20 mg/l i-inositol, 4,00 mg/l nikotinoxim, 4,00 mg/l nikotinoxim, 4. HCl, 0,40 mg/l riboflavin, 4,00 mg/l tiamin. HCl, 0,013 mg/L vitamin B12; Övrigt: 4 500,00 mg/L D-glukos, 5 958,00 mg/L HEPES, 15,00 mg/L fenolrött. Na, 110,00 mg/L natriumpyruvat.
Innehåll och lagring 2 till 8 °C