Läs mer
Corning™ cellgro™ Förbättrad MEM
Beskrivning
För att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper, Corning Klassiska mediaprodukter genomgår en mängd olika tester för att fastställa funktionalitet och toxicitet med hjälp av tillväxtfrämjande analys. Produktens prestanda mäts genom skörd-till-planta-förhållanden eller flerfaldig ökning enligt förutbestämda specifikationer. Klassiska mediaprodukter i flytande och pulverform testas också för att bestämma pH och osmolalitet. Klassiska mediapulver testas också för återstående fukt. pH- och osmolalitetstesterna utförs enligt specifika procedurer där all utrustning är kalibrerad med standarder som kan spåras till National Institute of Standards and Technology. Biologisk testning av Corning flytande klassiska mediaprodukter garanterar låga nivåer av endotoxin, mykoplasma och frånvaro av kontaminering. Endotoxiner: Klassiska mediaprodukter testas för bakteriellt endotoxin med Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogen analys. För frisättning måste varje parti av standard flytande klassiskt medium ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml. Klassiska mediapulverprodukter måste ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml när de rekonstitueras till formelvikt med lågt endotoxinvatten. Alla Corning flytande klassiska mediaprodukter testas för sterilitet och flytande klassiska mediaprodukter testas för mycoplasma off-site med en metod med stor volym.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 X |
| Produkttyp | Förbättrad MEM |
| Med tillsatser | L-glutamin |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| För användning med (applikation) | Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Endotoxinnivå | <0,25 EU/ml |
| Formulering | L-glutamin |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |