Läs mer
Corning™ cellgro™ Leibovitz's L-15
BIOPHARMA
Produktkod. 15333541
Change view
Kvantitet:
6/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15333541 6/förp. Paket med 6
1 options
Produktkod. 15333541 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 10045CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2545.00 SEK
    571.32 SEK / Paket med 6
    Save 1973.68 SEK
    77% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-03-2027
För att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper, Corning Klassiska mediaprodukter genomgår en mängd olika tester för att fastställa funktionalitet och toxicitet med hjälp av tillväxtfrämjande analys. Produktens prestanda mäts genom skörd-till-planta-förhållanden eller flerfaldig ökning enligt förutbestämda specifikationer. Klassiska mediaprodukter i flytande och pulverform testas också för att bestämma pH och osmolalitet. Klassiska mediapulver testas också för återstående fukt. pH- och osmolalitetstesterna utförs enligt specifika procedurer där all utrustning är kalibrerad med standarder som kan spåras till National Institute of Standards and Technology. Biologisk testning av Corning flytande klassiska mediaprodukter garanterar låga nivåer av endotoxin, mykoplasma och frånvaro av kontaminering. Endotoxiner: Klassiska mediaprodukter testas för bakteriellt endotoxin med Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogen analys. För frisättning måste varje parti av standard flytande klassiskt medium ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml. Klassiska mediapulverprodukter måste ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml när de rekonstitueras till formelvikt med lågt endotoxinvatten. Alla Corning flytande klassiska mediaprodukter testas för sterilitet och flytande klassiska mediaprodukter testas för mycoplasma off-site med en metod med stor volym.
Beställningsinfo
dimQuantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Produkttyp Leibovitz's L-15
För användning med (applikation) Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper
Kvantitet 6/förp.
Endotoxinnivå <0,25 EU/ml
Formulering Oorganiska salter: 140,06 mg/L CaCl2 (vattenfri), 400 mg/L KCl, 60 mg/L KH2PO4, 200 mg/L MgCl2,6H2O, 97,67 mg/L MgS04 (vattenfri), 8 000 mg/190 H NaPO/190 H NaPO4 (vattenfri); Aminosyror: 84mg/L L-arginin. HCl, 62,57 mg/L L-Cystin.2HCl, 30mg/L Glycin, 42mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 104,8mg/L L-Isoleucin, 104,8mg/L L-Lysin, 146. HCl, 30 mg/L L-metionin, 66 mg/L L-Fenylalanin, 42 mg/L L-serin, 95,2 mg/L L-treonin, 16 mg/L L-tryptofan, 103,79 mg/L L-Tyrosin/L-Tyrosin/L, L-20H2O, L. Vitaminer: 4mg/L D-kalciumpantotenat, 4mg/L kolinklorid, 4mg/L folsyra, 7,2mg/L i-inositol, 4mg/L Nikotinamid, 4mg/L Pyridoxin. HCl, 0,4 mg/l riboflavin, 4 mg/l tiamin. HCl; Övrigt: 4500mg/L D-Glucose, 15mg/L Fenolröd. Na; Tillsatt: 584mg/L L-glutaminpulver, 20 mL/L 200 mM lösning.
Innehåll och lagring 2 till 8 °C