Learn More
Corning™ cellgro™ RPMI 1640
BIOPHARMA
Product Code. 15343601
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
6 x 500 ml
1 x 1 l
6 x 1 l
1 x 20 l
6 x 10 l
6 x 20 l
Med tillsatser:
Glutamin
Glutamin, HEPES
HEPES
Hold (Håll)
glutagro Tillägg, Fenolrött
missing translation for 'unitSize'
10 L
20 L
Paket med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Med tillsatser unitSize
15343601 6 x 1 l Glutamin Paket med 6
15313561 6 x 500 ml HEPES Paket med 6
15343621 1 x 1 l Hold (Håll) Paket med 6
15373601 6 x 1 l Glutamin, HEPES Paket med 6
15313551 6 x 500 ml glutagro Tillägg, Fenolrött Paket med 6
15313541 6 x 500 ml Glutamin, HEPES Paket med 6
15353601 6 x 20 l Glutamin 20 L
15363601 6 x 10 l Glutamin 10 L
15323541 6 x 500 ml Glutamin Paket med 6
15353621 1 x 20 l Hold (Håll) 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 missing translation for 'options'
Product Code. 15343601 missing translation for 'mfr' Corning™ missing translation for 'supplierNo' 10040CM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
För att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper, Corning Klassiska mediaprodukter genomgår en mängd olika tester för att fastställa funktionalitet och toxicitet med hjälp av tillväxtfrämjande analys. Produktens prestanda mäts genom skörd-till-planta-förhållanden eller flerfaldig ökning enligt förutbestämda specifikationer. Klassiska mediaprodukter i flytande och pulverform testas också för att bestämma pH och osmolalitet. Klassiska mediapulver testas också för återstående fukt. pH- och osmolalitetstesterna utförs enligt specifika procedurer där all utrustning är kalibrerad med standarder som kan spåras till National Institute of Standards and Technology. Biologisk testning av Corning flytande klassiska mediaprodukter garanterar låga nivåer av endotoxin, mykoplasma och frånvaro av kontaminering. Endotoxiner: Klassiska mediaprodukter testas för bakteriellt endotoxin med Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogen analys. För frisättning måste varje parti av standard flytande klassiskt medium ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml. Klassiska mediapulverprodukter måste ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml när de rekonstitueras till formelvikt med lågt endotoxinvatten. Alla Corning flytande klassiska mediaprodukter testas för sterilitet och flytande klassiska mediaprodukter testas för mycoplasma off-site med en metod med stor volym.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 1 X
Produkttyp RPMI 1640
Med tillsatser Glutamin
För användning med (applikation) Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper
Kvantitet 6 x 1 l
Endotoxinnivå <0,25 EU/ml
Formulering Oorganiska salter: 100,00 mg/L Ca(NO3)2,4H2O, 400,00mg/L KCl, 48,80mg/L MgS04 (vattenfri), 6 000,00 mg/L NaCl, 800,70 mg/L Na2HPO4, 0mg/L Na2HPO4, 0mg/L Na2HPO4. NaHC03; Aminosyror: 200,00mg/L L-arginin, 56,82mg/L L-asparagin.H2O, 20,00mg/L L-asparaginsyra, 65,20mg/L L-cystin.2HCl, 20,00mg/L L-glutaminsyra, L-glutaminsyra, L-glutaminsyra, L-glutaminsyra. 10,00mg/L glycin, 15,00mg/L L-Histidin, 20,00mg/L Hydroxi-L-prolin, 50,00mg/L L-isoleucin, 50,00mg/L L-Leucin, 40,00mg/L L-Lysin. HCl, 15,00 mg/L L-metionin, 15,00 mg/L L-Fenylalanin, 20,00 mg/L L-prolin, 30,00 mg/L L-serin, 20,00 mg/L L-Treonin, 5,00 mg/L3 L, Tryptophan/8 L, 2mg/L, 8m L-tyrosin.2Na.2H2O, 20,00 mg/L L-valin; Vitaminer: 0,20mg/L biotin, 0,25mg/L D-kalciumpantotenat, 3,00mg/L Kolinklorid, 1,00mg/L Folsyra, 35,00mg/L i-Inositol, 1,00mg/L Nikotininobenzoamid, 1.00mg/L, 1.00mg/L. 1,00mg/L pyridoxin. HCl, 0,20 mg/l riboflavin, 1,00 mg/l tiamin. HCl, 0,005 mg/L vitamin B12; Övrigt: 2000,00mg/L D-Glucose, 1,00mg/L Glutation (reducerad), 5,00mg/L Fenolröd. Na.
Innehåll och lagring 2 till 8 °C