Läs mer
Corning™ cellgro™ RPMI 1640
BIOPHARMA
Produktkod. 15363601
Kvantitet:
6 x 500 ml
1 x 1 l
6 x 1 l
1 x 20 l
6 x 10 l
6 x 20 l
Med tillsatser:
Glutamin
Glutamin, HEPES
HEPES
Hold (Håll)
glutagro Tillägg, Fenolrött
Förpackningsstorlek:
10 L
20 L
Paket med 6
Produktkod. 15363601
Brand: Corning™ 10040LX
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper, Corning Klassiska mediaprodukter genomgår en mängd olika tester för att fastställa funktionalitet och toxicitet med hjälp av tillväxtfrämjande analys. Produktens prestanda mäts genom skörd-till-planta-förhållanden eller flerfaldig ökning enligt förutbestämda specifikationer. Klassiska mediaprodukter i flytande och pulverform testas också för att bestämma pH och osmolalitet. Klassiska mediapulver testas också för återstående fukt. pH- och osmolalitetstesterna utförs enligt specifika procedurer där all utrustning är kalibrerad med standarder som kan spåras till National Institute of Standards and Technology. Biologisk testning av Corning flytande klassiska mediaprodukter garanterar låga nivåer av endotoxin, mykoplasma och frånvaro av kontaminering. Endotoxiner: Klassiska mediaprodukter testas för bakteriellt endotoxin med Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogen analys. För frisättning måste varje parti av standard flytande klassiskt medium ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml. Klassiska mediapulverprodukter måste ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml när de rekonstitueras till formelvikt med lågt endotoxinvatten. Alla Corning flytande klassiska mediaprodukter testas för sterilitet och flytande klassiska mediaprodukter testas för mycoplasma off-site med en metod med stor volym.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Produkttyp RPMI 1640
Med tillsatser Glutamin
För användning med (applikation) Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper
Kvantitet 6 x 10 l
Endotoxinnivå <0,25 EU/ml
Formulering Oorganiska salter: 100,00 mg/L Ca(NO3)2,4H2O, 400,00mg/L KCl, 48,80mg/L MgS04 (vattenfri), 6 000,00 mg/L NaCl, 800,70 mg/L Na2HPO4, 0mg/L Na2HPO4, 0mg/L Na2HPO4. NaHC03; Aminosyror: 200,00mg/L L-arginin, 56,82mg/L L-asparagin.H2O, 20,00mg/L L-asparaginsyra, 65,20mg/L L-cystin.2HCl, 20,00mg/L L-glutaminsyra, L-glutaminsyra, L-glutaminsyra, L-glutaminsyra. 10,00mg/L glycin, 15,00mg/L L-Histidin, 20,00mg/L Hydroxi-L-prolin, 50,00mg/L L-isoleucin, 50,00mg/L L-Leucin, 40,00mg/L L-Lysin. HCl, 15,00 mg/L L-metionin, 15,00 mg/L L-Fenylalanin, 20,00 mg/L L-prolin, 30,00 mg/L L-serin, 20,00 mg/L L-Treonin, 5,00 mg/L3 L, Tryptophan/8 L, 2mg/L, 8m L-tyrosin.2Na.2H2O, 20,00 mg/L L-valin; Vitaminer: 0,20mg/L biotin, 0,25mg/L D-kalciumpantotenat, 3,00mg/L Kolinklorid, 1,00mg/L Folsyra, 35,00mg/L i-Inositol, 1,00mg/L Nikotininobenzoamid, 1.00mg/L, 1.00mg/L. 1,00mg/L pyridoxin. HCl, 0,20 mg/l riboflavin, 1,00 mg/l tiamin. HCl, 0,005 mg/L vitamin B12; Övrigt: 2000,00mg/L D-Glucose, 1,00mg/L Glutation (reducerad), 5,00mg/L Fenolröd. Na.
Innehåll och lagring 2 till 8 °C