Läs mer
Corning™ cellgro™ Tryptisk sojabuljong
:
Kapacitet: 1L
Beskrivning
Tryptisk sojabuljong erbjuds för användning vid sterilitetstestning och validering vid tillverkning av en flytande produkt. Användningen av detta medium i stället för den produkt som är avsedd för produktion möjliggör bedömning av förmågan hos en aseptisk tillverkningsprocess. Det är en sterilfiltrerad, färdig att använda lösning för simulering av aseptisk fyllning av vätskor och sterilitetstestning. På grund av den rika näringsbasen kan TSB användas vid odling av kräsna mikroorganismer. Detta odlingsmedium är fritt från animaliska komponenter, vilket gör det idealiskt för att testa steriliteten hos djurfria biofarmaceutiska processer.
Beställningsinfo
dimQuantity
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bakteriell tillväxt medium |
| Sterilitet | Sterila |