Läs mer
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 LZR Analysplattform för högt innehåll
Beskrivning
De CellInsight CX7 LZR HCA-plattformen erbjuder ett kraftfullare och mer integrerat sätt att utveckla och automatisera analyser med högt innehåll med hjälp av en kombination av 5-färgs ljusfälts- och 7-färgs fluorescensavbildning i konfokala eller bredfältslägen. Med laserbelysning gör Cell Insight LZR HCA-plattformen det möjligt för forskare att ta bilder snabbare i både vidfälts- och konfokalläge.
Funktioner :
- 7-kanals fluorescerande bildbehandling med laserbelysning
- 5-kanals ljusfältsavbildning
- 7-kanals konfokal bildbehandling
- Programvara och laserbaserad autofokus för konsekventa skanningstider
- Konfigurerad för att acceptera valfria moduler för helautomatisk plåthantering och ombord miljökontroll av levande celler
Förmåga :
- Adresserar hundratals analystyper med flexibla mjukvara och hårdvaruverktyg
- Skanna och analysera objektglas eller de flesta mikroplattor i SBS-standardformat
- Använd integrerad HCS Studio-programvara för instrumentkontroll och dataanalys
- Uppnå den snabbaste tiden till resultat genom att använda intelligent acQuisition (iQ) analys i realtid
- Kompatibel med Molecular Probes fluorescerande detektionsreagens
Hårdvara och mjukvara
- Laserexciteringsljus med hög effekt
- Breda reagensalternativ med 7-färgs excitation från violett till nära IR för analysmultiplexering
- Dubbellägesfokusering med programvara och laser autofokusmetoder för att adressera både märkta och omärkta provtyper
- Multi-mode avbildning möjliggör bredfält, ljusfält och konfokal avbildning i en körning
- HCS Studio Cell Analysis Software är ett integrerat programvarupaket för instrumentkontroll, visualisering och analys för nybörjare till avancerade användare
- Skalbar med Store Image och Databas Software (ingår ej) och tillval Orbitor RS Microplate-hanterare (ingår ej)
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | CellInsight |
| Färg | Blandade färger |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Frakt skick | Rumstemperatur |