Läs mer
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 LZR High Content Analysis Platform and Store Standard Edition (SE)
Produktkod. 17102389
Change view
Detektionsmetod:
fluorescens
Produktkod. Detektionsmetod
17102389 fluorescens
1 options
Produktkod. 17102389 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CX7B1112LZR
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CellInsight CX7 LZR High Content Analysis Platform and Store Standard Edition (SE)
De Thermo Scientific CellInsight CX7 LZR High Content Analysis (HCA) Platform är en snabb, laserbaserad, automatiserad cellulär avbildnings- och analysplattform designad för kvantitativ mikroskopi. Denna speciella konfiguration inkluderar en CellInsight CX7 LZR Reader, HCS Studio Cell Analysis Software och programvara för hantering av lagringsbilder och databas för att visualisera och dela data och bilder med högt innehåll. Två dagars utbildning på plats och ett års garanti och applikationssupport ingår också.
De CellInsight CX7 LZR HCA-plattformen erbjuder ett kraftfullare och mer integrerat sätt att utveckla och automatisera analyser med högt innehåll med hjälp av en kombination av 5-färgs ljusfälts- och 7-färgs fluorescensavbildning i konfokala eller bredfältslägen. Med laserbelysning gör Cell Insight LZR HCA-plattformen det möjligt för forskare att ta bilder snabbare i både vidfälts- och konfokalläge.
Funktioner av CellInsight CX7 HCA-plattform med programvara för butiksbild och databashantering:
•7-kanals fluorescerande bildbehandling med laserbelysning
• 5-kanals ljusfältsavbildning
• 7-kanals konfokal bildbehandling
• Programvara och laserbaserad autofokus för konsekventa skanningstider
• Konfigurerad för att acceptera valfria moduler för helautomatisk plåthantering och ombord miljökontroll av levande celler
Förmågor
• Adresserar hundratals analystyper med flexibla mjukvara och hårdvaruverktyg
• Skanna och analysera objektglas eller de flesta mikroplattor i SBS-standardformat
• Använd integrerad HCS Studio-programvara för instrumentkontroll och dataanalys
• Uppnå den snabbaste tiden till resultat genom att använda intelligent acQuisition (iQ) analys i realtid
• Kompatibel med Molecular Probes fluorescerande detektionsreagens
Hårdvara och mjukvara
• Laserexciteringsljus med hög effekt
• Breda reagensalternativ med sjufärgsexcitering från violett till nära IR för analysmultiplexering
• Dubbellägesfokusering med programvara och laser autofokusmetoder för att adressera både märkta och omärkta provtyper
• Multi-mode avbildning möjliggör bredfält, ljusfält och konfokal avbildning i en körning
• HCS Studio Cell Analysis Software är ett integrerat programvarupaket för instrumentkontroll, visualisering och analys för nybörjare till avancerade användare
• Skalbar med Store Image och Databas Software (ingår) och valfritt Orbitor RS Microplate-hanterare (ingår ej)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje CellInsight
Färg Blandade färger
Detektionsmetod fluorescens