Läs mer
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 LZR Pro Screeningplattform med högt innehåll
Produktkod. 17700108 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
17700108 1 vardera
1 options
Produktkod. 17700108 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer HCSDCX7LZRPRO
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
De Thermo Scientific CellInsight CX7 LZR Pro High Content Screening (HCS) Platform är en snabb, laserljusmotorbaserad, automatiserad cellulär bildbehandlings- och analysplattform designad för livsforskare som behöver kvantitativ analys i farten.
  • En snabb, laserljusmotorbaserad, automatiserad cellulär bildbehandlings- och analysplattform designad för livsforskare som behöver kvantitativ analys i farten
  • De CellInsight CX7 LZR Pro Platform erbjuder ett kraftfullare och mer integrerat sätt att utveckla och automatisera analyser med högt innehåll med hjälp av en kombination av 5-färgs ljusfält och 7-färgs fluorescensbild i konfokala eller breda fält.
  • Med laserbelysning, den CellInsight LZR Pro Platform gör det möjligt för forskare att ta bilder snabbare i både vidfälts- och konfokalläge
Funktioner av CellInsight CX7 LZR Pro-plattform:
  • Bakgrundsbelyst sCMOS-kamera erbjuder 95 % toppkvanteffektivitet och -20 C °kylning
  • Nya validerade applikationer inklusive cellmålning och FirePlex-HT immunoassay
  • Olympus X-line objektiv avbildning för att förbättra bildkvaliteten och analysprestanda
  • EurekaScan Finder-dubbelpassfunktion för att snabbt söka och hitta sfäroider, vävnader och sällsynta cellulära händelser
  • HCS Studio 5.0 med över 40 biovetenskapliga bioapplikationer och realtidsanalys för snabbast möjliga tid till data.
  • 7-kanals fluorescerande bildbehandling med laserbelysning
  • 5-kanals ljusfältsavbildning
  • 7-kanals konfokal bildbehandling med laserbelysning
  • Programvara och laserbaserad autofokus för konsekventa skanningstider
  • Konfigurerad för att acceptera valfria moduler för helautomatisk plåthantering och ombord miljökontroll av levande celler
Förmågor
  • Använd integrerad HCS Studio-programvara för instrumentkontroll och dataanalys
  • Uppnå den snabbaste tiden till resultat genom att använda intelligent acQuisition (iQ) analys i realtid
  • Adresserar hundratals analystyper med flexibla mjukvara och hårdvaruverktyg
  • Skanna och analysera objektglas eller de flesta mikroplattor i SBS-standardformat, inklusive 6-brunnars till 1536-brunnars format
  • Kompatibel med Molecular Probes fluorescerande detektionsreagens
Hårdvara och mjukvara
  • Högeffekts laserexcitationsljus i fast tillstånd
  • Breda reagensalternativ med 7-färgs excitation från violett till nära IR för analysmultiplexering
  • Dubbellägesfokusering med programvara och laser autofokusmetoder för att adressera både märkta och omärkta provtyper
  • Multi-mode avbildning möjliggör bredfält, ljusfält och konfokal avbildning i en körning
  • HCS Studio 5.0 Cell Analysis Software är ett integrerat programvarupaket för instrumentkontroll, visualisering och analys för nybörjare till avancerade användare
  • Skalbar med Store Image och Databas Software och tillval Orbitor RS Microplate-hanterare (ingår ej)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje CellInsight
Skakning Linjär, orbital, dubbel orbital
Kamera Mycket känslig monokrom CMOS
Kvantitet 1 vardera
Spänning 0 till 3000 VDC, 0 till 250 VAC
Endast för forskning.