Läs mer
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 LED Pro Screeningplattform med högt innehåll
Produktkod. 17976980 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
17976980 1 vardera
1 options
Produktkod. 17976980 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer HCSDCX7LEDPRO
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
De Thermo Scientific CellInsight CX7 Pro High Content Screening (HCS) Platform är en snabb, LED-motorbaserad, automatiserad cellulär bildbehandlings- och analysplattform designad för livsforskare som behöver kvantitativ analys i farten.
  • En snabb, LED-motorbaserad, automatiserad cellulär bildbehandlings- och analysplattform designad för livsforskare som behöver kvantitativ analys i farten.
  • De CellInsight CX7 Pro HCS-plattformen erbjuder ett integrerat sätt att utveckla och automatisera analyser med högt innehåll med hjälp av en kombination av 5-färgs ljusfält och 7-färgs fluorescensbild i konfokala eller breda fält.
Funktioner av CellInsight CX7 Pro-plattform
  • Bakgrundsbelyst sCMOS-kamera erbjuder 95 % toppkvanteffektivitet och -20 C °kylning
  • Nya validerade applikationer inklusive cellmålning och FirePlex-HT immunoassay
  • Olympus X-line objektiv avbildning för att förbättra bildkvaliteten och analysprestanda
  • EurekaScan Finder-dubbelpassfunktion för att snabbt söka och hitta sfäroider, vävnader och sällsynta cellulära händelser
  • HCS Studio 5.0 med över 40 biovetenskapliga bioapplikationer och realtidsanalys för snabbast möjliga tid till data
  • 7-kanals fluorescerande avbildning
  • 5-kanals ljusfältsavbildning
  • 7-kanals konfokal bildbehandling
  • Programvara och laserbaserad autofokus för konsekventa skanningstider
  • Konfigurerad för helautomatisk plåthantering och skanning
Förmågor
  • Använd programvaran HCS Studio för integrerad instrumentkontroll och dataanalys
  • Uppnå den snabbaste tiden till resultat genom att använda intelligent acQuisition (iQ) analys i realtid
  • Adresserar hundratals analystyper med flexibla mjukvara och hårdvaruverktyg
  • Skanna och analysera objektglas eller de flesta mikroplattor i SBS-standardformat
  • Kompatibel med Molecular Probes fluorescerande detektionsreagens
Hårdvara och mjukvara
  • Stabil och pålitlig ljuskälla möjliggör minskad variation, ökad datakvalitet och minskade driftskostnader
  • Breda reagensalternativ med 7-färgs excitation från violett till nära IR för analysmultiplexering
  • Dubbellägesfokusering med programvara och laser autofokusmetoder för att adressera både märkta och omärkta provtyper
  • Multi-mode avbildning möjliggör bredfält, ljusfält och konfokal avbildning i en körning
  • HCS Studio 5.0 Cell Analysis Software är ett integrerat programvarupaket för instrumentkontroll, visualisering och analys för nybörjare till avancerade användare
  • Skalbar med Store Image och Databas Software och tillval Orbitor RS Microplate-hanterare (ingår ej)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje CellInsight
Skakning Linjär, orbital, dubbel orbital
Kamera Mycket känslig monokrom CMOS
Kvantitet 1 vardera
Spänning 0 till 3000 VDC, 0 till 250 VAC
Endast för forskning.