Läs mer
Invitrogen™ CellLight™ Actin-RFP, BacMam 2.0
Produktkod. 12303613
Change view
Kvantitet:
100 μl
1 ml
Förpackningsstorlek:
100µL
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12303613 1 ml Varje
13236509 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12303613 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10583
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger en enkel metod för märkning av aktin med rött fluorescerande protein i levande celler
Denna bruksfärdiga konstruktion transduceras/transfekteras in i celler med BacMam 2.0-teknologi, där den uttrycker RFP sammansmält med humant aktin. Du kan observera aktin-RFP-beteende i levande celler med hjälp av ett fluorescerande bildsystem och standard TRITC/RFP-filteruppsättning. Studera dynamisk verkan av aktinfilament i levande celler, nästan utan cytotoxicitet. Dessutom kan du samtransducera/transfektera mer än en CellLight reagens och märk levande celler med flera spårnings- eller spårningsfärgämnen för att avbilda dynamiska cellulära processer. Celler som uttrycker sig CellLight konstruktioner kan också fixeras med formaldehyd för multiplexering med antikroppar med användning av immuncytokemiska tekniker.
BacMam-teknik
CellLight Actin-RFP, BacMam 2.0, är en fusionskonstruktion av humant aktin och TagRFP, vilket ger exakt och specifik inriktning på cellulärt aktin-RFP. Denna fusionskonstruktion är förpackad i insektsviruset baculovirus, som inte replikerar i mänskliga celler och betecknas som säker att använda med biosäkerhetsnivå (BSL) 1 i de flesta laboratorier. BacMam-teknologin säkerställer att de flesta däggdjurscelltyper transduceras/transfekteras med hög effektivitet och minimal toxicitet. Denna övergående transfektion kan detekteras efter inkubation över natten i upp till fem dagar tillräckligt —med tid för att utföra de flesta dynamiska cellulära analyser. Liksom alla transfektion/transduktionstekniker transfekterar/transducerar BacMam-metoden inte alla celler med samma effektivitet, vilket gör den dåligt lämpad för cellulära populationsstudier eller automatiserad avbildning/räkning. CellLight reagenser är idealiska för experiment där cellulär eller subcellulär samlokalisering krävs, eller för cellulära funktionsstudier som kräver speciell upplösning.
  • Mycket effektiv: upp till 90 % transduktion av ett brett spektrum av däggdjurscellinjer, inklusive primära celler, stamceller och neuroner
  • Snabbt och bekvämt: Lägg bara till CellLight reagens till celler, inkubera över natten —och avbilda eller lagra frysta, analysklara celler för senare användning
  • Mindre giftigt: CellLight reagenser är icke-replikerande i däggdjursceller och är lämpliga för biosäkerhetsnivå (BSL) 1-hantering
  • Flexibel: samtransducera mer än ett BacMam-reagens för multiplexexperiment eller samlokaliseringsstudier; kontrollera uttrycksnivåerna noggrant genom att helt enkelt variera dosen
  • Flödescytometerlaserlinjer: 532
Cellanalys, cellstruktur, cellviabilitet, proliferation& Funktion, cellulär avbildning, kemotaxi& Cellmigrering, Cytoskeleton , Immunocytokemi (ICC), Immunofluorescens (IF), Immunofluorescensfärgning& Upptäckt
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Röd-orange
Innehåll och lagring 2 °C till 6 °C, skydda mot ljus. Får ej frysas.
Excitationsvåglängdsområde ⁄555 584
Typ av färg RFP (TagRFP)
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Flödescytometer, Fluorescerande Imager
Kvantitet 1 ml
Detektionsmetod Fluorescens
Emission Synlig
Form Vätska
Produktlinje CellLight , Molecular Probes
Frakt skick Våt is
Målfunktion Cellstruktur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Aktin
Subcellulär lokalisering Aktin