Läs mer
Invitrogen™ CellLight™ Tubulin-RFP, BacMam 2.0
Produktkod. 10039718
Kvantitet:
100 μl
1 ml
Färg:
Röd-orange
Rött
Mål:
Cytoskelett, Tubulin
Tubulin
Förpackningsstorlek:
100µL
Varje
Produktkod. 10039718
Brand: Invitrogen™ C10614
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger enkel metod för märkning av tubulin med rött fluorescerande protein i levande celler
Denna bruksfärdiga konstruktion transduceras/transfekteras in i celler med BacMam 2.0-teknologi, där den uttrycker RFP smält till humant tubulin. Du kan observera tubulin-RFP-beteende i levande celler med hjälp av ett fluorescerande bildsystem och standard TRITC/RFP-filteruppsättning. Studera dynamisk verkan av tubulinfilament i levande celler med nästan ingen cytotoxicitet. Dessutom kan du samtransducera/transfektera mer än en CellLight reagens och märk levande celler med flera spårnings- eller spårningsfärgämnen för att avbilda dynamiska cellulära processer. Celler som uttrycker sig CellLight konstruktioner kan också fixeras med formaldehyd för multiplexering med antikroppar med användning av immuncytokemiska tekniker.
BacMam-teknik
CellLight Tubulin-RFP, BacMam 2.0, är en fusionskonstruktion av humant tubulin och TagRFP, vilket ger exakt och specifik inriktning på cellulär tubulin-RFP. Denna fusionskonstruktion är förpackad i insektsviruset baculovirus, som inte replikerar i mänskliga celler och betecknas som säker att använda med biosäkerhetsnivå (BSL) 1 i de flesta laboratorier. BacMam-teknologin säkerställer att de flesta däggdjurscelltyper transduceras/transfekteras med hög effektivitet och minimal toxicitet. Denna övergående transfektion kan detekteras efter inkubation över natten i upp till fem dagar tillräckligt —med tid för att utföra de flesta dynamiska cellulära analyser. Liksom alla transfektion/transduktionstekniker transfekterar/transducerar BacMam-metoden inte alla celler med samma effektivitet, vilket gör den dåligt lämpad för cellulära populationsstudier eller automatiserad avbildning/räkning. CellLight reagenser är idealiska för experiment där cellulär eller subcellulär samlokalisering krävs, eller för cellulära funktionsstudier som kräver speciell upplösning.
  • Mycket effektiv: upp till 90 % transduktion av ett brett spektrum av däggdjurscellinjer, inklusive primära celler, stamceller och neuroner
  • Snabbt och bekvämt: bara lägga till CellLight reagens till celler, inkubera över natten —och avbilda eller lagra frysta, analysklara celler för senare användning
  • Mindre giftigt: CellLight reagenser är icke-replikerande i däggdjursceller och är lämpliga för biosäkerhetsnivå (BSL) 1-hantering
  • Flexibel: samtransducera mer än ett BacMam-reagens för multiplexexperiment eller samlokaliseringsstudier; kontrollera uttrycksnivåerna noggrant genom att helt enkelt variera dosen
  • Flödescytometerlaserlinjer: 532
Cellanalys, cellstruktur, cellviabilitet, proliferation& Funktion, cellulär avbildning, kemotaxi& Cellmigrering, Cytoskeleton , Immunocytokemi (ICC), Immunofluorescens (IF), Immunofluorescensfärgning& Upptäckt
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Innehåll och lagring Förvaras vid 2 °C till 6 °C, skyddat från ljus. Får ej frysas.
Excitationsvåglängdsområde ⁄555 584
Typ av färg RFP (TagRFP)
För användning med (utrustning) Konfokalmikroskop, fluorescensmikroskop
Kvantitet 1 ml
Detektionsmetod Fluorescens
Emission Synlig
Form Vätska
Produktlinje CellLight
Frakt skick Våt is
Mål Cytoskelett, Tubulin
Teknik Fluorescensintensitet
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Tubulin
Subcellulär lokalisering Cytoskelett, Tubulin