Läs mer
Invitrogen™ CellMask™ Actin Tracking Stain Variety Pack
Product Code. 17113279
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
3 x 60 analyser
Product Code. Kvantitet
17113279 3 x 60 analyser
1 options
Product Code. 17113279 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A57249
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Färga intracellulärt F-aktin med CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack i levande eller fixerade celler ICC, IHC och 3D cellkultur. Fläckarna tränger lätt igenom cellmembranen, hålls kvar i cellerna efter laddning och visar inga detekterbara effekter på livsduglighet efter 24 timmars inkubation.
Färga och spåra intracellulärt filamentöst aktin (F-aktin) med CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack i levande eller fixerade celler i immunofluorescens (IF), immunocytokemi (ICC) och immunohistokemi (IHC) protokoll, samt i 3D-cellkultur. CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack innehåller en flaska vardera med CellMask gröna, orange och djupröda aktinspårningsfärgningar, för fluorescerande märkning av polymeriserad/F-aktin i levande eller fixerade celler. Eftersom färgningarna är utformade för att lätt tränga igenom levande celler ger de ljusa och enhetliga märkningsresultat. CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack kan användas för att spåra F-aktin i levande celler i 24 timmar eller mer. Levande celler färgade med kitets spårningsfärgningar kan fixeras; alternativt kan färgningarna användas på redan fixerade celler. Cell Mask Actin Tracking Stain Variety Pack kan multiplexas med antikroppar i IF-, ICC- och IHC-protokoll, och kan även användas i 3D-cellkultur för 3D-avbildning.
Funktioner hos Cell Mask aktinspårningsfärger inkluderar:
  • Farbning av F-aktin i levande eller fixerade celler för fluorescens 2D-monolager eller 3D-avbildningsexperiment
  • Kan multiplexas med antikroppar i IF/ICC/IHC-experiment
CellMask aktinspårningsfärger finns också tillgängliga individuellt i tre färger: grön (Kat. Nr. A57243, A57246) detekterad med ett FITC/GFP-filter (Ex 503 nm/Em 512 nm), orange (Kat. Nr. A57244, A57247), upptäckt med TRITC/RFP-filter (Ex 545 nm/Em 570 nm), och djup röd (Kat. Nr. A57245, A57248) upptäckt med ett CY5/Deep Red-filter (Ex 652 nm/Em 669 nm).
CellMask aktinspårningsfärgningar upptäcker F-aktin med en målstruktur som liknar jasplakinolit. De märker inte klotformad aktin (G-aktin) eller monomeraktin (M-aktin). CellMask Aktinspårningsfärgningar genomsyrar lätt levande cellmembran och behålls i levande celler efter laddning. Som visas i figurerna nedan har inkubation av celler med CellMask aktinspårningsfärgningar ingen påvisbar effekt på livskraften hos olika cellinjer efter 24 timmars inkubation.
CellMask aktinspårningsfärgningar upptäcker F-aktin i levande celler eller vävnad, som sedan kan fixeras. Dessutom CellMask kan aktinspårningsfärgningar användas för att upptäcka F-aktin i paraformaldehydfixerade celler eller vävnader (nyfixerade eller kryofrysta endast i kryo) och kan multiplexeras med antikroppsdetektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring • CellMask Grön Actin Tracking fläck, 1 flaska
• CellMask Orange Actin Tracking fläck,  1 flaska
• CellMask Deep Red Actin Tracking fläck,  1
injektionsflaska Varje injektionsflaska innehåller tillräckligt med reagens för att färga 120 objektglas, när 500μ L färgningslösning används per objektglas
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, höginnehållsanalysator
Kvantitet 3 x 60 analyser
Detektionsmetod Fluorescensmikroskopi
Beskrivning CellMask™ Actin Tracking Stain Variety Pack
Produktlinje CellMask
Frakt skick Rumstemperatur
Mål F-Actin
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Aktin
Subcellulär lokalisering Aktin, Cytoskelett