Läs mer
Invitrogen™ CellMask™ Deep Red Actin Tracking Stain
Beskrivning
Färga och spåra intracellulärt F-aktin med CellMask Deep Red Actin Tracking Stain i levande eller fixerade celler i immunofluorescens (IF), immunocytokemi (ICC) och immunohistokemi (IHC) protokoll samt i 3D-cellkultur. CellMask Deep Red Actin Tracking Stain märker polymeriserat/filamentöst aktin (F-aktin) i levande eller fixerade celler eftersom det är utformat för att lätt tränga igenom levande celler, vilket resulterar i ljus och enhetlig märkning. CellMask Deep Red Actin Tracking Stain kan användas för att spåra F-aktin i levande celler i 24 timmar eller mer. Levande celler färgade med CellMask Deep Red Actin Tracking Stain kan fixeras; färgningen kan också användas på redan fixerade celler. Cell Mask Deep Red Actin Tracking Stain kan multiplexas med antikroppar i IF-, ICC- och IHC-protokoll, och kan även användas i 3D-cellkultur för 3D-avbildning.
Funktioner hos Cell Mask Deep Red Actin Tracking Stain inkluderar följande:
•Färgar F-aktin i levande eller fixerade celler för fluorescerande 2D monolager- eller 3D-bildexperiment
• Kan multiplexeras med antikroppar i IF/ICC/IHC-experiment
• Fluorescensmaxima (excitation/emission): 652/669 nm; kan detekteras med CY5/Deep Red filter
CellMask Aktinspårningsfläckar finns i tre färger: grön (kat. nr. A57243, A57246), detekterad med ett FITC/GFP-filter (Ex 503 nm/Em 512 nm), orange (kat. nr A57244, A57247), detekterad med ett TRITC/5RFP 5m-filter (7nExm 5m) djupröd (kat. nr. A57245, A57248), detekterad med ett CY5/djuprött filter (ex. 652 nm/Em 669 nm).
CellMask Aktinspårningsfärger upptäcker F-aktin i levande eller fixerade celler eller vävnad med en målstruktur som liknar jasplakinolid. De märker inte globulärt aktin (G-aktin) eller monomert aktin (M-aktin). CellMask Aktinspårningsfärger tränger lätt igenom levande cellmembran och hålls kvar i levande celler efter laddning. Som visas i figurerna nedan, inkubation med CellMask Aktinspårningsfärger har ingen detekterbar effekt på livsdugligheten hos olika cellinjer efter 24 timmars inkubation. Dessutom, CellMask Aktinspårningsfärger kan användas för att detektera F-Actin i paraformaldehydfixerade celler eller vävnad (endast nyfixerad eller kryofryst) och kan multiplexeras med antikroppsdetektion.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Djupröd |
| Innehåll och lagring | Innehåller 5 injektionsflaskor med tillräckligt med reagens för att färga 600 objektglas, när 500μ L 1X färgningslösning används per objektglas. • Lägg till 60μ L/flaska med vattenfri DMSO för att göra en 1000X (1 mM) stamlösning • Lös upp stamlösning 1:1000 i cellavbildningslösning för att göra 1X (1μ M) färgningslösning Förvaras i rumstemperatur. Kan förvaras till– °20 C utan frys-/upptiningscykler. När de förvaras enligt instruktionerna är dessa reagens effektiva i minst 6 månader efter mottagandet. |
| Excitationsvåglängdsområde | 652 nm |
| Typ av färg | Röd (–633 647 nm) |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, höginnehållsanalysator |
| Kvantitet | 5 x 60 analyser |
| Detektionsmetod | Fluorescensmikroskopi |
| Beskrivning | CellMask™ Deep Red Actin Tracking Stain |
| Emission | 669 nm |
| Produktlinje | CellMask |
| Visa mer |