Läs mer
Invitrogen™ CellMask™ Deep Red Actin Tracking Stain
Produktkod. 17173269
Change view
Kvantitet:
1 x 60 analyser
5 x 60 analyser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17173269 1 x 60 analyser
17103279 5 x 60 analyser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17173269 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A57245
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färga och spåra intracellulärt F-aktin med CellMask Deep Red Actin Tracking Stain i levande eller fixerade celler ICC, IHC och 3D cellkultur. Färgen tränger lätt igenom levande cellmembran, hålls kvar i cellerna efter laddning och visar inga detekterbara effekter på livsduglighet efter 24 timmars inkubation.
Stain and track intracellular F-actin with CellMask Deep Red Actin Tracking Stain in live or fixed cells in immunofluorescence (IF), immunocytochemistry (ICC), and immunohistochemistry (IHC) protocols, and in 3D cell culture. The CellMask Deep Red Actin Tracking Stain fluorescently labels polymerized/filamentous actin (F-actin) in live or fixed cells because it is designed to readily permeate live cells, resulting in bright and uniform labeling. CellMask Deep Red Actin Tracking Stain can be used to track F-actin in live cells for 24 hours or more. Live cells stained with CellMask Deep Red Actin Tracking Stain can be fixed; the stain can also be used on already fixed cells. Cell Mask Deep Red Actin Tracking Stain can be multiplexed with antibodies in IF, ICC, and IHC protocols, and can also be used in 3D cell culture for 3D imaging.
Färga och spåra intracellulärt F-aktin med CellMask Deep Red Actin Tracking Stain i levande eller fixerade celler i protokollen immunfluorescens (IF), immuncytokemi (ICC), och immunhistokemi (IHC) och i 3D-cellkultur. De CellMask Deep Red Actin Tracking Stain märker fluorescerande polymeriserat/filamentöst aktin (F-aktin) i levande eller fixerade celler eftersom det är utformat för att lätt tränga igenom levande celler, vilket resulterar i ljus och enhetlig märkning. CellMask Deep Red Actin Tracking Stain kan användas för att spåra F-aktin i levande celler i 24 timmar eller mer. Levande celler färgade med CellMask Deep Red Actin Tracking Stain kan fixas; fläcken kan även användas på redan fixerade celler. Cell Mask Deep Red Actin Tracking Stain kan multiplexeras med antikroppar i IF-, ICC- och IHC-protokollen och kan även användas i 3D-cellkultur för 3D-avbildning.
Funktioner hos Cell Mask Deep Red Actin Tracking Stain inkluderar följande:
•Färgar F-aktin i levande eller fixerade celler för fluorescerande 2D monolager- eller 3D-bildexperiment
• Kan multiplexeras med antikroppar i IF/ICC/IHC-experiment
• Fluorescensmaxima (excitation/emission): 652/669 nm; kan detekteras med CY5/Deep Red filter
CellMask Aktinspårningsfläckar finns i tre färger: grön (kat. nr. A57243, A57246), detekterad med ett FITC/GFP-filter (Ex 503 nm/Em 512 nm), orange (kat. nr A57244, A57247), detekterad med ett TRITC/5RFP 5m-filter (7nExm 5m) djupröd (kat. nr. A57245, A57248), detekterad med ett CY5/djuprött filter (ex. 652 nm/Em 669 nm).
CellMask Aktinspårningsfärger upptäcker F-aktin i levande eller fixerade celler eller vävnad med en målstruktur som liknar jasplakinolid. De märker inte globulärt aktin (G-aktin) eller monomert aktin (M-aktin). CellMask Aktinspårningsfärger tränger lätt igenom levande cellmembran och hålls kvar i levande celler efter laddning. Som visas i figurerna nedan, inkubation med CellMask Aktinspårningsfärger har ingen detekterbar effekt på livsdugligheten hos olika cellinjer efter 24 timmars inkubation. Dessutom, CellMask Aktinspårningsfärger kan användas för att detektera F-Actin i paraformaldehydfixerade celler eller vävnad (endast nyfixerad eller kryofryst) och kan multiplexeras med antikroppsdetektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Djupröd
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska med tillräckligt med reagens för att färga 120 objektglas, när 500μ L 1X färgningslösning används per objektglas.
• Lägg till 60μ L/flaska med vattenfri DMSO för att göra en 1000X (1 mM) stamlösning
• Lös upp stamlösning 1:1000 i cellavbildningslösning för att göra 1X (1μ M) färgningslösning
Förvaras i rumstemperatur. Kan förvaras till– °20 C utan frys-/upptiningscykler. När de förvaras enligt instruktionerna är dessa reagens effektiva i minst 6 månader efter mottagandet.
Excitationsvåglängdsområde 652 nm
Typ av färg Röd (–633 647 nm)
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, höginnehållsanalysator
Kvantitet 1 x 60 analyser
Detektionsmetod Fluorescensmikroskopi
Beskrivning CellMask™ Deep Red Actin Tracking Stain
Emission 669 nm
Produktlinje CellMask
Frakt skick Rumstemperatur
Mål F-Actin
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Aktin
Subcellulär lokalisering Aktin, Cytoskelett