Läs mer
CellMask™ Grön Actin Tracking Stain
Produktkod. 17163269
Change view
Kvantitet:
1 x 60 analyser
5 x 60 analyser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17163269 1 x 60 analyser
17183269 5 x 60 analyser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17163269 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer A57243
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Färga och spåra intracellulärt F-aktin med CellMask Grön aktinspårningsfärg i levande eller fixerade celler ICC, IHC och 3D-cellkultur. Färgen tränger lätt igenom levande cellmembran, hålls kvar i cellerna efter laddning och visar inga detekterbara effekter på livsduglighet efter 24 timmars inkubation.
Färga och spåra intracellulärt F-aktin med CellMask Grön aktinspårningsfärgning i levande eller fixerade celler i protokollen immunfluorescens (IF), immuncytokemi (ICC) och immunhistokemi (IHC) och i 3D-cellkultur. De CellMask Green Actin Tracking Stain märker fluorescerande polymeriserat/filamentöst aktin (F-aktin) i levande eller fixerade celler eftersom det är utformat för att lätt tränga igenom levande celler, vilket resulterar i ljus och enhetlig märkning. CellMask Green Actin Tracking Stain kan användas för att spåra F-aktin i levande celler i 24 timmar eller mer. Levande celler färgade med CellMask Green Actin Tracking Stain kan fixas; fläcken kan även användas på redan fixerade celler. Cell Mask Green Actin Tracking Stain kan multiplexeras med antikroppar i IF-, ICC- och IHC-protokollen och kan även användas i 3D-cellkultur för 3D-avbildning.
Funktioner hos Cell Mask Green Actin Tracking Stain inkluderar:
•Färgar F-aktin i levande eller fixerade celler för fluorescerande 2D monolager- eller 3D-bildexperiment
• Kan multiplexeras med antikroppar i IF/ICC/IHC-experiment
• Fluorescensmaxima (excitation/emission): 503/512 nm; kan detekteras med FITC/GFP-filter
CellMask Aktinspårningsfläckar finns i tre färger: grön (kat. nr. A57243, A57246) detekterad med ett FITC/GFP-filter (Ex 503 nm/Em 512 nm), orange (kat. nr. A57244, A57247), detekterad med ett TRITC/5RFP5m-filter (7m/50m 0nm), och djupröd (kat. nr. A57245, A57248) detekterad med ett CY5/djuprött filter (ex. 652 nm/Em 669 nm).
CellMask Aktinspårningsfläckar upptäcker F-aktin med en målstruktur som liknar jasplakinolid. De märker inte globulärt aktin (G-aktin) eller monomert aktin (M-aktin). CellMask Aktinspårningsfläckar passerar lätt genom levande cellmembran och hålls kvar i levande celler efter laddning. Som visas i figurerna nedan, inkubation med CellMask Aktinspårningsfärger har ingen detekterbar effekt på livsdugligheten hos olika cellinjer efter 24 timmars inkubation.
CellMask Aktinspårningsfärger upptäcker F-aktin i levande celler eller vävnad, som sedan kan fixeras. Dessutom, CellMask Aktinspårningsfärger kan användas för att detektera F-Actin i paraformaldehydfixerade celler eller vävnad (endast nyfixerad eller kryofryst) och kan multiplexeras med antikroppsdetektion. CellMask Aktinspårningsfärger kan också användas i 3D-cellkultur för 3D-avbildning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grön
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska med tillräckligt med reagens för att färga 120 objektglas, när 500μ L 1X färgningslösning används per objektglas.
• Lägg till 60μ L/flaska med vattenfri DMSO för att göra en 1000X (1 mM) stamlösning
• Lös upp stamlösning 1:1000 i cellavbildningslösning för att göra 1X (1μ M) färgningslösning
Förvaras i rumstemperatur. Kan förvaras till– °20 C utan frys-/upptiningscykler. När de förvaras enligt instruktionerna är dessa reagens effektiva i minst 6 månader efter mottagandet.
Excitationsvåglängdsområde 503 nm
Typ av färg FITC/GFP
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, höginnehållsanalysator
Kvantitet 1 x 60 analyser
Detektionsmetod Fluorescensmikroskopi
Beskrivning CellMask™ Grön Actin Tracking Stain
Emission 512 nm
Produktlinje CellMask
Frakt skick Rumstemperatur
Mål F-Actin
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Aktin
Subcellulär lokalisering Aktin, Cytoskelett