Läs mer
Invitrogen™ CellMask™ Plasmamembranfläckar
Produktkod. 10734084
Change view
Färg:
Djupröd
Grön
Nära-infraröd
Orange
Förpackningsstorlek:
100µL
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10734084 Djupröd Varje
15594394 Grön 100µL
10093243 Orange Varje
17817388 Nära-infraröd -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10734084 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2805.00 SEK
    2608.65 SEK / 100µL
    Save 196.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen CellMask™ plasmamembranfärgningar möjliggör snabb och enhetlig märkning av plasmamembranet i nästan alla celltyper. Dessa fläckar fungerar snabbt och kan detekteras med hjälp av standardmikroskopfilteruppsättningar med vilket bildinstrument som helst.
Invitrogen CellMask™ plasmamembranfärgningar möjliggör snabb och enhetlig märkning av plasmamembranet i nästan alla celltyper. Dessa fläckar fungerar snabbt och kan detekteras med hjälp av standardmikroskopfilteruppsättningar med vilket bildinstrument som helst. Beroende på celltyp och experimentella förhållanden kommer plasmamembranfärgningen att pågå i 60 90 minuter –utan detekterbar internalisering, vilket ger tillräckligt med tid för de flesta levande celldynamiska studier. Fläcken överlever fixering, men inte permeabilisering.
Invitrogen CellMask™ plasmamembranfärgningar möjliggör snabb och enhetlig märkning av plasmamembranet i nästan alla celltyper. Dessa fläckar fungerar snabbt och kan detekteras med hjälp av standardmikroskopfilteruppsättningar med vilket bildinstrument som helst. Beroende på celltyp och experimentella förhållanden kommer plasmamembranfärgningen att pågå i 60 90 minuter –utan detekterbar internalisering, vilket ger tillräckligt med tid för de flesta levande celldynamiska studier. Fläcken överlever fixering, men inte permeabilisering.
Funktioner av CellMask™ plasmamembranfläckar inkluderar:
•Sensitivitetsspecifik —och snabb plasmamembranfärgning
• Utmärkt retentionsfärgning varar —i 60 90 –minuter
• Finns i de flesta vanliga mikroskopkanalerna, grön, orange, djupröd och nära
infraröd. Nackdelar med andra metoder
Plasmamembranet är en bekväm markör för cellgränser och som sådan har ett antal sonder använts för färgning av membranet. Typiskt används färgämnen av lipofil natur; dock internaliseras de snabbt, vilket erbjuder ett mycket smalt fönster för avbildning. Fluorescensmärkta lektiner, såsom agglutinin från vetegroddar, har också använts som plasmamembranfläckar. Konjugerade lektiner är beroende av cellytsocker för färgning och färgas som ett resultat inkonsekvent med variation mellan celltyper. Robust plasmamembranfärgning är viktig för en rad applikationer inklusive translokationsanalyser, plasmamembrandynamik och som ett allmänt verktyg för cellidentifiering i traditionell och automatiserad avbildning och analys.
Hur CellMask™ plasmamembranfläckar fungerar
CellMask™ plasmamembranfärgningar är designade för att ge enhetlig färgning av plasmamembranet över en mängd olika däggdjurscelltyper och är långsamma att internalisera, särskilt jämfört med traditionella metoder som t.ex. DiI , DiO och märkt vetegroddargglutinin.
CellMask™ plasmamembranfläckar är amfipatiska molekyler som innehåller en lipofil del för utmärkt membranladdning och ett negativt laddat hydrofilt färgämne för förankring av sonden i plasmamembranet. Medan CellMask™ plasmamembranfläckar ger stora möjligheter för levande cellavbildning, färgningsmönstret bibehålls också efter fixering med formaldehyd, vilket möjliggör ytterligare multiparametriska avbildningsalternativ. Däremot färgning med CellMask™ Plasmamembranfläckar överlever inte tvättmedelsextraktion och kan därför inte användas tillsammans med prober som kräver permeabilisering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Djupröd
Koncentration 5 mg/mL
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (– 5° till– 30 °C) och skydda mot ljus.
För användning med (utrustning) Instrument med högt innehåll
Kvantitet 100μ L
Volym (metrisk) 100 μl
Detektionsmetod Fluorescens
Beskrivning CellMask™ Djupröd plasmamembranfläck
Produktlinje CellMask
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Plasmamembranfläck
Subcellulär lokalisering Plasmamembran