Läs mer
Spectrum Labs™ CELLMAX IMPLANTATMEMBRANER Spektrum
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Hålfibermembran för implantatteknik |
| För användning med (applikation) | Läkemedelsscreening och cancerforskning |
| Material | Modifierad polyvinylidendifluorid (mPVDF) |
| Kvantitet | 3 Fibrer/Pk. |
| Testtid | 10 dagar |