Läs mer
MP Biomedicals™ Cellmaxx™ Fetalt bovint serum, ursprung från Nya Zeeland
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
- Denna CellMaxx FBS kommer från Nya Zeelands orörda gräsmarker där boskapen spåras under hela sitt liv och aldrig har haft BSE eller MKS, vilket innebär att den har lägsta möjliga virusrisk.
- Den är producerad enligt högsta standard för att säkerställa produktprestanda och virussäkerhet samtidigt som den bibehåller minimal variation från lot till parti.
- Varje lot testas i MBDK, hybridom, MRC-5 och Vero-cellinjer för tillväxtfrämjande.
- Frånvaron av tio virus bekräftas enligt 9CFR.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Endotoxinkoncentration | 5 IU/ml |
| Hemoglobinkoncentration | 18 mg/mL |
| IgG-nivåer | 400 mg/L |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.