Läs mer
Cellpath Black Diamond™ Engångspatologiknivar
Beskrivning
- Har Sheffield Stainless Steel dubbelslipade blad
- Formgjutet handtag med fingerskydd för extra säkerhet
- Fullständig bortskaffning av kniv och skaft eliminerar problem med ersättningsbladets passform och säkerställer en miljö fri från föroreningar
- Finns i fem olika typer och längder (brosk, trimming, makro, lungkniv och hjärnkniv) för att göra det enkelt för patologen att välja optimal storlek på kniv för vilket ändamål som helst
- Levereras i paket om 10 eller ett blandat paket med två knivar av varje typ och längd
Specifikationer
Specifikationer
| Bladmaterial | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Hjärnkniv |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30.4 cm |
| Disponibel | För engångsbruk |