Läs mer
Cellpath Black Diamond™ Engångspatologiknivar
Produktkod. 30226221
Change view
Längd (engelska):
4 tum
4 tum, 6 tum, 8 tum, 10 tum, 12 tum.
6 tum
Produkttyp:
Broskkniv
Trimkniv
Uppsättning av olika knivar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Produkttyp
30226221 4 tum Broskkniv
30226222 6 tum Trimkniv
30226226 4 tum, 6 tum, 8 tum, 10 tum, 12 tum. Uppsättning av olika knivar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30226221 Leverantör Cellpath Leverantörsnummer CAA040101A
Väl beprövat, säkert alternativ till omslipning av obduktionsknivar. CellPath Black Diamond™ Engångspatologiknivar finns i fem storlekar som har högkvalitativt Sheffield rostfritt stål dubbelslipat blad och gjutet handtag med fingerskydd.
  • Har Sheffield rostfritt stål dubbelslipade blad
  • Gjuten handtag med fingerskydd för ökad säkerhet
  • Fullständig kassering av kniv och handtag eliminerar problem med att byta bladpassning och säkerställer kontamineringsfri miljö
  • Finns i fem olika typer och längder (brosk-, trimnings-, makro-, lung- och hjärnknivar) för att göra det möjligt för patologen att enkelt välja optimal storlek på kniven för alla ändamål
  • Levereras i förpackningar om 10 st eller ett sortiment av två knivar av varje typ och längd
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Broskkniv
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.16 cm
Disponibel Engångsbruk