Läs mer
Cellpath Black Diamond™ Engångspatologiknivar
Produktkod. 30226222
Change view
Längd (engelska):
30,08 cm
4 tum
4, 6, 8, 10, 12 tum
6 tum
8 tum
Produkttyp:
Broskkniv
Hjärnkniv
Makrokniv
Trimkniv
Uppsättning av olika knivar
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Produkttyp
30226222 6 tum Trimkniv
30226221 4 tum Broskkniv
16368486 8 tum Makrokniv
16244822 30,08 cm Hjärnkniv
30226226 4, 6, 8, 10, 12 tum Uppsättning av olika knivar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30226222 Leverantör Cellpath Leverantörsnummer CAA060101A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Väl beprövat, säkert alternativ till omslipning av obduktionsknivar. CellPath Black Diamond™ Engångspatologiknivar finns i fem storlekar som har högkvalitativt Sheffield rostfritt stål dubbelslipat blad och gjutet handtag med fingerskydd.
  • Har Sheffield rostfritt stål dubbelslipade blad
  • Gjuten handtag med fingerskydd för ökad säkerhet
  • Fullständig kassering av kniv och handtag eliminerar problem med att byta bladpassning och säkerställer kontamineringsfri miljö
  • Finns i fem olika typer och längder (brosk-, trimnings-, makro-, lung- och hjärnknivar) för att göra det möjligt för patologen att enkelt välja optimal storlek på kniven för alla ändamål
  • Levereras i förpackningar om 10 st eller ett sortiment av två knivar av varje typ och längd
Spécification
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Trimkniv
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15.24 cm
Disponibel Engångsbruk
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.