Läs mer
Cellpath System II HEX™ Kassettlock
Produktkod. 30226268
Change view
Produkttyp:
System II HEX Kassettlock
Produktkod. Produkttyp
30226268 System II HEX Kassettlock
1 options
Produktkod. 30226268 Leverantör Cellpath Leverantörsnummer EAW011408A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2312.38 SEK
    1280.26 SEK / Paket med 25
    Save 1032.12 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
I lager
För användning i stället för plastlock på System II HEX vävnadsbearbetningskassetter. CellPath Vävnadsbearbetningssystem II HEX Kassettlocket är tillverkat av rostfritt stål.
Specifikationer
Kvantitet 25/Pk.
Material Stål, rostfritt
Produkttyp System II HEX Kassettlock