Läs mer
Invitrogen™ CellROX™ Green Flow Cytometri Assay Kit
Produktkod. 15258236
Change view
Kvantitet:
100 analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15258236 100 analyser 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15258236 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10492
 Begränsad artikel
I lager
CellROX™ Green Flow Cytometri Assay Kit
De CellROX Green Flow Cytometry Assay Kit möjliggör flödescytometrisk detektering av reaktiva syrearter (ROS) i levande celler. Satsen innehåller den nya, fluorogena CellROX Grönt reagens, liksom SYTOX Red Dead Cell Stain, N-acetylcystein (en antioxidant, för negativ kontroll) och tert-butylhydroperoxidlösning (TBHP, en inducerare av ROS).
De CellROX Green Flow Cytometri Assay Kit innehåller:
• Fluorogen sond formulerad för flödescytometri som oxideras i närvaro av ROS
• Flerfärgskompatibilitet minimal —överlappning med fluoroforer som exciteras av andra laserlinjer, vilket möjliggör enkel multiplexering med andra reagens
• —Enkla protokollceller kan färgas i komplett media eller annan lämplig buffert, inget behov av serumfritt
media CellROX Green Detection Reagent är cellgenomsläppligt och icke-fluorescerande eller mycket svagt fluorescerande i reducerat tillstånd. Vid oxidation binder reagenset DNA och uppvisar en stark fluorogen signal som har absorptions-/emissionsmaxima på 508/525 nm och förblir lokaliserad till kärnan och mitokondrierna. När den används tillsammans med medföljande SYTOX Röda döda celler, oxidativt stressade och icke-stressade celler särskiljs på ett tillförlitligt sätt från döda celler genom flödescytometri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Provrör
Kvantitet 100 analyser
Excitation/Emission CellROX grön: 508/525, SYTOX röd: 640/658