Läs mer
Molecular Probes™ CellROX™ Orange Flow Cytometri Assay Kit
Produktkod. 15461094
Kvantitet:
100 analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15461094
Brand: Molecular Probes™ C10493
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CellROX™ Orange Flow Cytometri Assay Kit
De CellROX™ Orange Flow Cytometry Assay Kit möjliggör flödescytometrisk detektering av reaktiva syrearter (ROS) i levande celler. Satsen innehåller den nya, fluorogena CellROX™ Orange Reagens, samt SYTOX™ Red Dead Cell Stain, N-acetylcystein (en antioxidant, för negativ kontroll) och tert-butylhydroperoxidlösning (TBHP, en inducerare av ROS).
Se en urvalsguide för alla CellROX™ Reagens och kit .
De CellROX™ Orange Flow Cytometri Assay Kit innehåller:
  • Fluorogen sond formulerad för flödescytometri som oxideras i närvaro av ROS
  • Flerfärgskompatibilitet minimal —överlappning med fluoroforer som exciteras av andra laserlinjer, vilket möjliggör enkel multiplexering med andra reagens
  • Enkla —protokollceller kan färgas i komplett media eller annan lämplig buffert, inget behov av serumfritt media
    De CellROX™ Orange Detection Reagent är cellgenomsläppligt och icke-fluorescerande eller mycket svagt fluorescerande i reducerat tillstånd. Vid oxidation uppvisar reagenset en stark fluorogen signal som har absorptions-/emissionsmaxima på 545/565 nm och förblir lokaliserad i cytoplasman. När den används tillsammans med medföljande SYTOX™ Röda döda celler, oxidativt stressade och icke-stressade celler särskiljs på ett tillförlitligt sätt från döda celler genom flödescytometri.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Formatera Provrör
    Kvantitet 100 analyser
    Excitation/Emission CellROX orange: 545/565, SYTOX röd: 640/658