Läs mer
Invitrogen™ CellROX™ Reagent for oxidative stress detection
Beskrivning
Innehåller
5 x 50μ L, 2,5 mM stabiliserad lösning i DMSO
The CellROX™ Reagents are novel fluorogenic probes for measuring cellular oxidative stress in live cells. These cell-permeant dyes exhibit bright fluorescence upon oxidation by reactive oxygen species (ROS). (See table below for details of each reagent.)
CellROX™ Deep Red Reagent är en ny fluorogen sond för att mäta cellulär oxidativ stress i både levande och fixerade cellavbildning, med absorptions-/emissionsmaxima vid∼ 644/665 nm. Det cellgenomträngande färgämnet är icke-fluorescerande medan det är i reducerat tillstånd och uppvisar ljus fluorescens vid oxidation av reaktiva syrearter (ROS).
Funktioner av CellROX™ Djupt rött reagens:
• Optimerad sond för detektering av oxidativ stress i celler
• Enkelt protokoll som kan användas med andra levande cellfärgämnen och GFP
• Kompatibel med både levande cellfluorescensavbildning och formaldehydbaserade fixeringsmetoder
Substratspecifikationer
De CellROX™ Deep Red reagens är ett nytt cellgenomsläppligt färgämne med absorptions-/emissionsmaxima på∼ 644/665 nm. CellROX™ Deep Red reagens är icke-fluorescerande i reducerat tillstånd och blir fluorescerande vid oxidation av reaktiva syreämnen med emissionsmaxima∼ 665 nm som är mätbar med fluorescerande bildåtergivning, höginnehållsavbildning, fluorescerande plattläsare eller flödescytometri.
Oxidativ stressdetektering med CellROX™ Djupt rött reagens
Oxidativ stress beror på en obalans mellan produktionen av reaktiva syrearter (ROS) och cellernas förmåga att rensa upp dem. ROS spelar en viktig roll i utvecklingen av flera sjukdomar inklusive inflammation, ateroskleros, åldrande och åldersrelaterade degenerativa störningar. CellROX™ Deep Red Reagent kan upptäcka oxidativ stress i celler genom att reagera med ROS för att bli ljust fluorescerande.
Enkelt, robust protokoll
Protokollet för att använda detta reagens är enkelt och den ljusa djupröda fluorescenssignalen är kompatibel med andra levande cellfärgämnen och GFP, vilket gör den användbar i multiplexfluorescensanalyser för att mäta en mängd olika cellfenomen, inklusive parametrar relaterade till cytotoxicitet och celldöd (Figur 4 nedan). Dessutom, till skillnad från många andra ROS-sensorer, såsom H2DCFDA, signalen från CellROX™ Deep Red behålls efter formaldehydfixering för flexibilitet med analysen och förbättrade arbetsflöden jämfört med de baserade på klassiska färgämnen för ROS-detektion.
Beställningsinfo
Shipping Condition: Wet Ice
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Djupröd |
| Formatera | Vätska |
| Kvantitet | 5 x 50μ L |
| Innehåll och lagring | Butik på≤– 20 °C. Skydda från ljus och torka ut. |
| För användning med (utrustning) | Imaging, HCS, Cytometer |
| Koncentration | 2,5 mM stabiliserad lösning i DMSO |
| Detektionsmetod | Live Cell Imaging |
| Excitation/Emission | 644/665 nm |
| Indikator | Oxidativ stress |
| Produktlinje | CellROX |