Läs mer
Invitrogen™ Cells-to-CT™ Bulk snabba avancerade RT-reagenser
Produktkod. 16396542
Change view
Kvantitet:
2500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
2500 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16396542 2500 reaktioner 2500 reaktioner
1 options
Produktkod. 16396542 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A39110
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Cells-to-Ct 20X Fast Advanced RT-enzymmix och 2X RT-buffert
Invitrogen Fast Advanced Cells-to-CT Bulk RT-reagenser är separat tillgängliga, stora mängder versioner av reagenserna som används för omvänd transkription (RT) i TaqMan Fast Advanced Cells-to-CT Kit och SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT Kit.
Invitrogen Fast Advanced Cells-to-CT Bulk RT-reagenser är separat tillgängliga, stora mängder versioner av reagenserna som används för omvänd transkription (RT) i TaqMan Fast Advanced Cells-to-CT Kit och SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT Kit (20X RT-enzymblandning och 20X RT-buffert).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Koncentration 20X
Innehåll och lagring •6,8 mL 20X Fast Advanced RT Enzyme Mix
• 68 mL 2X Fast Advanced RT Buffer
Store vid -5° till -30 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet Snabb
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Produktlinje Celler-till-CT
Produkttyp Bulk Fast Advanced Rt-reagens
Kvantitet 2500 reaktioner
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 2500 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Trohet (mot Taq) 20X
Antal reaktioner 2500 reaktioner
Reningsmål Lysater
Provtyp Cell
Volym 68 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.