Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ AP-1- bla HEK293T Cell Line
Beskrivning
De CellSensor™ AP-1-bla HEK 293T-cellinje innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av AP-1-svarselementet stabilt integrerat i HEK 293T-celler. Cellinjen skapades genom sortering efter FACS av celler som svarar på stimulering av AP-1-vägen med forbol 12-myristat 13-acetat (PMA). Cellinjen validerades för DMSO-tolerans, inkubationstid med stimulerande medel och substratladdningsförhållanden. AP-1-bla HEK 293T-cellinjen svarar på agonistbehandling som förväntat från litteraturen och kan anpassas för högkapacitetsscreening för agonister eller antagonister av AP-1-vägen med sammansatta bibliotek. Läkemedelskandidater kan också testas för dosrespons mot denna cellinje. Akademiska och ideella kunder, vänligen fråga efter specialpriser.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | CellSensor™ Celllinjerna skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Beskrivning | CellSensor™ AP-1-bla HEK293T Cell Line, 1Vial, ∽2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, AP-1-bla HEK293T Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Adherent Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | Fluorescent |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays |
| Inkluderar | beta-lactamase reporter gene under control of the AP-1 response element stably integrated into HEK 293T cells |
| Produktlinje | CellSensor |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Provtyp | AP-1-bla HEK293T |
| Visa mer |