Läs mer
Invitrogen™ CellSensor™ ARE- bla Hep G2 Cell Line
Produktkod. 10782524
Change view
Kvantitet:
1 flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10782524 1 flaska Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10782524 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K1633
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CellSensor™ ARE-bla Hep G2-cellinje
De CellSensor™ ARE-bla Hep G2-cellinje är känslig för tBHQ och Sulforaphane och kan användas för att analysera signalvägen Nrf2/antioxidantsvar med hjälp av GeneBLAzer™ Laddar substrat. Reactive oxygen species (ROS) kan skada biologiska makromolekyler och är skadligt för cellulär hälsa. Elektrofila föreningar, xenobiotika och antioxidanter är källor till reaktiva syrearter, vilket skapar oxidativ stress som kan skada celler. Enzymer är involverade i fas II-avgiftningen av xenobiotika för att minska cellulär stress inkluderar glutationtransferaser, kinonreduktas, epoxidhydrolas, hemoxygenas, UDP-glukuronosyltransferaser och gamma-glutamylcysteinsyntetas. Uttryck av dessa gener skyddar celler från oxidativ skada och kan förhindra mutagenes och cancer. Transkription av dessa enzymer regleras koordinerat genom antioxidantresponselement (ARE). Nrf2 (NF-E2-relaterad faktor 2) och Nrf1 är transkriptionsfaktorer som binder till ARE och aktiverar dessa gener. De CellSensor™ ARE-bla Hep G2-cellinje innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av Antioxidant Response Element (ARE) stabilt integrerat i Hep G2-celler. För att konstruera denna cellinje omvandlades ARE-bla-konstruktionen till Hep G2-celler. Flödescytometri användes för att isolera celler som reagerar på tert-butylhydrokinon (tBHQ). Denna cellinje testas under olika experimentella förhållanden, inklusive DMSO-koncentration, cellantal, stimuleringstid, substratladdningstid och funktionellt validerad för Z'; och EC50-koncentrationer av tBHQ. Akademiska och ideella kunder, vänligen fråga efter specialpriser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysinträde Cellbaserad beta-laktamasreportergen
Celltillstånd Dela celler
Innehåll och lagring CellSensor™ Celllinjerna skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning.
Produktlinje CellSensor
Kvantitet 1 flaska
Målinträde Antioxidantresponsväg, NRF2
Typ Celllinje
Celllinje Hep G2
Systemtyp CellSensor™
Drogbart mål Signaleringsväg