Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ c-Fos- bla ME-180 cellinje
Produktkod. 10042863
Change view
Kvantitet:
1 flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10042863 1 flaska Varje
1 options
Produktkod. 10042863 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K1650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De CellSensor™ c-fos-bla ME-180-cellinje innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av c-fos-responselementet stabilt integrerat i ME-180-celler.
De CellSensor™ c-fos-bla ME-180-cellinje innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av c-fos-responselementet stabilt integrerat i ME-180-celler. För att konstruera denna cellinje omvandlades c-fos-bla-konstruktionen till ME-180-celler med lentivirus. Flödescytometri användes för att isolera celler som svarar på epidermal tillväxtfaktor (EGF). Denna cellinje är validerad för DMSO-tolerans, cellantal, stimuleringstid, substratladdningstid, såväl som Z'- och EC50-koncentrationer för EGF. De CellSensor™ c-fos-bla ME-180-cellinje svarar på EGF, HGF, IL-6, OSM , TNFα IL-1-alfa; och PMA/Thaps, och kan användas för att undersöka signalvägarna JNK/P38/MAPK och JAK/STAT. Denna cellinje kan anpassas för screening med hög genomströmning av agonist- eller antagonistföreningsbibliotek. Läkemedelskandidater kan också testas för dosrespons mot denna cellinje. Akademiska och ideella kunder, vänligen fråga efter specialpriser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysinträde Cellbaserad beta-laktamasreportergen
Celltillstånd Dela celler
Innehåll och lagring CellSensor™ Celllinjerna skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning.
Beskrivning CellSensor™ c-Fos-bla ME-180 Cell Line, 1Vial, ∽ 2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, c-Fos-bla ME-180 Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Adherent Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetod Fluorescent
För användning med (applikation) Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays
Inkluderar beta-lactamase reporter gene under control of the c-Fos response element stably integrated into ME-180 cells
Produktlinje CellSensor
Kvantitet 1 flaska
Provtyp c-Fos-bla ME-180
Målinträde STAT1, STAT3, JAK1, EGFR, ERK1/2, p38, MAPK väg, RAF, JAK2, c-MET, JNK, JAK/STAT (IFN gamma, IL-6/OSM) väg, RON, MEK
Typ Cell Line
Systemtyp CellSensor™
Drogbart mål Signaleringsväg