Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ CRE- bla HEK 293T Cell Line
Beskrivning
De CellSensor™ CRE-bla HEK 293T-cellinjen innehåller b-laktamasreportergenen under kontroll av cAMP-responselementet (CRE). För att erhålla cellinjen transducerades CRE-bla-konstruktionen till HEK 293T-celler med lentivirus. Efterföljande flödescytometri användes för att isolera kloner som svarar på forskolinstimulering. De CellSensor™ CRE-bla HEK 293T-cellinje kan användas för att bygga specifika G-proteinkopplade receptoranalyser (GPCR) eller för att detektera förändringar i intracellulära cAMP-nivåer. Akademiska och ideella kunder, vänligen fråga efter specialpriser.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | CellSensor™ Celllinjerna skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Beskrivning | CellSensor™ CRE-bla HEK 293T Cell Line, 1Vial, ∽ 2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, CRE-bla HEK 293T Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Adherent Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | Fluorescent |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, kinase pathway analysis, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellSensor™ cellular pathway assays |
| Inkluderar | b-lactamase reporter gene under control of the cAMP response element (CRE) |
| Produktlinje | CellSensor™ |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Provtyp | CRE-bla HEK 293T |
| Visa mer |