Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ CRE- bla Jurkat Cell Line
Beskrivning
CRE-bla Jurkat-cellinjen innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av ett cAMP-responselement (CRE) stabilt integrerat i Jurkat-celler. Denna cellinje kan användas som en föräldracellinje för att bygga specifika G-proteinkopplad receptor (GPCR) analyser efter transfektion av ytterligare gener av intresse eller för att detektera förändringar i intracellulära cAMP-nivåer. CRE-bla Jurkat-celler har visat sig vara lyhörda för forskolinstimulering. Akademiska och ideella kunder, vänligen fråga efter specialpriser.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | CellSensor™ Celllinjerna skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Beskrivning | CellSensor™ CRE-bla Jurkat Cell Line, 1Vial, ∽ 50,000,000 cells/vial at 50,000,000 cells/mL Quantity of Cells, CRE-bla Jurkat Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Suspension Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | Fluorescent |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays |
| Inkluderar | beta-lactamase reporter gene under control of a cAMP response element (CRE) stably integrated into Jurkat cells. |
| Produktlinje | CellSensor™ |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Provtyp | CRE-bla Jurkat |
| Visa mer |