Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ Gli- bla 22Rv.1 Cell Line
Beskrivning
Den morfogena signalen Shh tillhandahåller i det utvecklande CNS inducerar proliferation av neuronala prekursorceller i den utvecklande cerebellum och andra vävnader. Proliferativ signalering av Shh är involverad i utvecklingen av cancer, inklusive specifika hjärn- och hudcancer såsom basalcellscancer. Signalering sker genom ett patched (PTC-1)/Smoothened (SMO) receptorkomplex. Aktiveringen av Patched av Shh frisätter hämningen av Patched on Smoothened vilket leder till aktivering av Sonic Hedgehog-vägen av Gli-transkriptionsfaktorn för att inducera nedströms genuttryck. De CellSensor™ Gli-bla 22Rv1-cellinjen innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av Gli-svarselementet stabilt integrerat i 22Rv1-celler. Denna cellinje är en klonal population isolerad genom flödescytometri. Klonen valdes baserat på hämning av vägen med KAAD-cyklopamin. Denna cellinje har också testats för analysprestanda under varierande förhållanden, inklusive DMSO-koncentration, cellantal, föreningsinkubationstid och substratladdningstid och validerats för Z' under maximal hämning avβ -laktamasaktivitet med klavulansyra.
Specifikationer
Specifikationer
| Antagonister | KAAD-cyklopamin |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | CellSensor™ Gli-bla 22Rv.1-celler skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Gensymbol | GLI |
| Mänskligt proteinklass | Cellsignalering |
| Primär agonist | Konstitutiv |
| Produktlinje | CellSensor |
| Visa mer |