Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ irf1- bla HEL Cell Line
Beskrivning
Jak/Stat-signaleringsvägar spelar viktiga roller i cellulära svar på distinkta cytokiner. En av Jak/Stat-vägarna, Jak2/Stat5, förmedlar cellproliferation som svar på Interleukin-3 (IL-3), prolaktin, erytropoietin (Epo) och granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor (GM-CSF). JAK2-gen knock-out orsakar embryonal dödlighet på grund av defekt erytropoes, vilket tyder på att Jak2/Stat5-vägen spelar en viktig roll i bildandet av röda blodkroppar. Nyligen upptäckt av aktiverande mutation i JAK2 (V617F) som finns i hög andel myeloproliferativ sjukdom (MPD) patienter tyder på att Jak2/Stat5-vägen är det potentiella terapeutiska målet för vissa former av MPD. Den aktiverade transkriptionsfaktorn Stat5-dimererna känner igen och binder till en specifik palindromisk DNA-sekvens som finns i promotorregionen avβ -kasein, interferon regulatorisk faktor-1 (irf-1) och ett antal andra gener.
De CellSensor™ irf1-bla HEL-cellinje innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av interferon regulatory factor-1 (irf1) svarselementet stabilt integrerat i HEL-celler. HEL-celler är en human erytroleukemicellinje som är tillväxtfaktoroberoende och innehåller en endogen homozygot JAK2V617F-mutation. Denna cellinje validerades för IC50 och Z'-faktor under optimerade förhållanden med användning av Jak Inhibitor 1 (Figur 1). Denna cellinje har också testats under varierande experimentella förhållanden, inklusive DMSO-koncentration, cellantal, stimuleringstid och substratladdningstid. Akademiska och ideella kunder, vänligen fråga efter specialpriser.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | CellSensor™ Celllinjerna skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| För användning med (applikation) | Cytokines, Signaling Pathway |
| Produktlinje | CellSensor |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Målinträde | JAK/STAT-väg, JAK2 (V617F), STAT5 |
| Typ | Dividing Cells |
| Systemtyp | CellSensor™ |
| Drogbart mål | Signaleringsväg |