Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ irf1- bla TF-1 cellinje
Produktkod. 10052913
Kvantitet:
1 flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10052913
Brand: Thermo Scientific™ K1657
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Jak/Stat-signaleringsvägar spelar väsentliga roller i cellulära svar på distinkta cytokiner. En av Jak/Stat-vägarna, Jak2/Stat5, förmedlar cellproliferation som svar på Interleukin-3 (IL-3), prolaktin, erytropoietin (Epo) och granulocyt-makrofag kolonistimulerande faktor (GM-CSF).
Jak/Stat-signaleringsvägar spelar väsentliga roller i cellulära svar på distinkta cytokiner. En av Jak/Stat-vägarna, Jak2/Stat5, förmedlar cellproliferation som svar på Interleukin-3 (IL-3), prolaktin, erytropoietin (Epo) och granulocyt-makrofag kolonistimulerande faktor (GM-CSF). JAK2-genknockout orsakar embryonal dödlighet på grund av defekt erytropoes, vilket tyder på att Jak2/Stat5-vägen spelar en viktig roll i bildandet av röda blodkroppar.
Den senaste upptäckten av en aktiverande mutation i JAK2 (V617F) som finns hos en hög andel av patienter med myeloproliferativ sjukdom (MPD) tyder på att Jak2/Stat5-vägen kan vara ett potentiellt terapeutiskt mål för vissa former av MPD. Den aktiverade Stat5-transkriptionsfaktorn känner igen och binder till en specifik palindromisk DNA-sekvens som finns i promotorregionen avβ -kasein, interferon regulatorisk faktor-1 (irf-1) och ett antal andra gener. De CellSensor™ irf1-bla TF1-cellinjen innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av irf-1-svarselementet stabilt integrerat i TF1-celler. TF1-celler är en human erytroleukemicellinje som är tillväxtberoende på GM-CSF och har en intakt GM-CSF-JAK2-STAT5-väg.
Denna cellinje är validerad för EC 50 och Z'-faktor med användning av GM-CSF. Denna cellinje har också testats under varierande experimentella förhållanden, inklusive DMSO-koncentration, cellantal, stimuleringstid och substratladdningstid. Responsen på EPO och Jak Inhibitor 1 testades också (figur 2 och 3). CellSensor™ irf1-bla TF1-celler stimulerades i tre exemplar med GM-CSF över det angivna koncentrationsintervallet i ett format med 384 brunnar. Celler inkuberades under 5 timmar. med agonist och 0,5 % DMSO och sedan kombinerad med LiveBLAzer™ -FRET B/G-substrat (CCF4-AM) i 2,5 timmar. Fluorescensemissionsvärden vid 460 nm och 530 nm erhölls med användning av en standard fluorescensplattläsare. Förhållandena 460/530 plottades för varje replikat mot de angivna koncentrationerna av GM-CSF. CellSensor™ irf1-bla TF1-celler stimulerades med Epo över det angivna koncentrationsintervallet i ett format med 384 brunnar.
Svarsförhållandena plottades mot de angivna koncentrationerna av Epo. CellSensor™ irf1-bla TF1-celler behandlades med Jak Inhibitor 1 över det angivna koncentrationsintervallet i ett format med 384 brunnar. Celler stimulerades sedan med GM-CSF eller EPO under 5 timmar. i 0,5 % DMSO och sedan kombineras med LiveBLAzer™ -FRET B/G-substrat (CCF4 - AM) i 2,5 timmar. Fluorescensemissionsvärden vid 460 nm och 530 nm erhölls med användning av en standard fluorescensplattläsare. Dessa värden omvandlades till procentuell inhibering i förhållande till en uppsättning kontroller (ostimulerade celler och EC80 av GM-CSF eller EPO-behandlade celler) och plottades mot de angivna koncentrationerna av Jak Inhibitor 1.
Akademiska och ideella kunder, vänligen fråga efter specialpriser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysinträde Cellbaserad beta-laktamasreportergen
Celltillstånd Dela celler
Innehåll och lagring CellSensor™ Celllinjerna skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning.
Beskrivning CellSensor™ irf1-bla TF-1 Cell Line, 1Vial, ∽ 40,000,000 cells/vial at 40,000,000 cells/mL Quantity of Cells, irf1-bla TF-1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Suspension Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetod Fluorescent
För användning med (applikation) Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays
Inkluderar beta-lactamase reporter gene under control of the interferon regulatory factor-1 (irf-1) response element stably integrated into TF-1 cells
Produktlinje CellSensor
Kvantitet 1 flaska
Provtyp irf1-bla TF-1
Målinträde JAK/STAT (GM-CSF, EPO, IL-3) väg, JAK2, STAT5
Typ Celllinje
Celllinje TF-1
Systemtyp CellSensor™
Drogbart mål Signaleringsväg