Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ ISRE- bla Jurkat Cell Line
Beskrivning
De CellSensor™ ISRE-bla Jurkat-cellinjen innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av det interferon-stimulerade svarselementet (ISRE) stabilt integrerat i Jurkat-celler. För att konstruera denna cellinje omvandlades ISRE-bla-konstruktionen till Jurkat-celler med lentivirus. Flödescytometri användes för att isolera celler som reagerar på IFNα . Denna cellinje validerades för DMSO-tolerans, cellantal, stimuleringstid, substratladdningstid samt ' och EC50-koncentrationer av IFNα . De CellSensor™ ISRE-bla Jurkat-cellinjen svarar på Interferon alfa (IFN-alfa) och Interferon beta och kan användas för att undersöka de typ I-interferoninducerade JAK-STAT-signalvägarna. Denna cellinje kan anpassas för screening med hög genomströmning av agonist- eller antagonistföreningsbibliotek. Läkemedelskandidater kan också testas för dosrespons mot denna cellinje. ISRE-bla Jurkat-celler behandlades med agonist IFN-alfa; över det angivna koncentrationsintervallet i ett format med 384 brunnar. Celler inkuberades i 5 timmar med agonist och 0,5 % DMSO och kombinerades sedan med LiveBLAzer™ -FRET B/G-substrat (CCF4-AM) i 2 timmar. Fluorescensemissionsvärden vid 460 nm och 530 nm erhölls med användning av en standard fluorescensplattläsare, och förhållandena 460/530 plottades mot koncentrationen av agonisten. Akademiska och ideella kunder, vänligen fråga efter specialpriser.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | CellSensor™ Celllinjerna skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Beskrivning | CellSensor™ ISRE-bla Jurkat Cell Line, 1Vial, ∽ 5,000,000 cells/vial at 5,000,000 cells/mL Quantity of Cells, ISRE-bla Jurkat Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Suspension Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | Fluorescent |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays |
| Inkluderar | beta-lactamase reporter gene under control of the interferon-stimulated response element (ISRE) stably integrated into Jurkat cells |
| Produktlinje | CellSensor™ |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Provtyp | ISRE-bla Jurkat |
| Visa mer |