Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ ISRE- bla RA-1 cellinje
Beskrivning
De CellSensor™ ISRE-bla RA-1 cellinje innehåller beta-laktamas (bla) genen under kontroll av det interferon-stimulerade svarselementet (ISRE). Denna cellinje konstruerades genom lentiviral transduktion av en ISRE-bla-konstruktion till RA-1-celler. Flödescytometri användes sedan för att isolera en pool av celler som svarar på polyinosin-polycytidylsyra (poly I:C) stimulering. ISRE-bla RA-1-celler har testats för analysprestanda med hjälp av variabla analysbetingelser, inklusive DMSO-koncentration, cellantal, stimuleringstid, substratladdningstid, samt validerats för Z'-faktor och EC 50- koncentrationer av poly I:C. Ytterligare testdata med hjälp av alternativa stimuli finns också tillgängliga. Akademiska och ideella kunder, vänligen fråga efter specialpriser.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | CellSensor™ Celllinjerna skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Beskrivning | CellSensor™ ISRE-bla RA-1 Cell Line, 1Vial, ∽ 5,000,000 cells/vial at 5,000,000 cells/mL Quantity of Cells, ISRE-bla RA-1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Suspension Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | Fluorescent |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays |
| Inkluderar | beta-lactamase gene under the control of the interferon stimulated response element (ISRE) |
| Produktlinje | CellSensor™ |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Provtyp | ISRE-bla RA-1 |
| Visa mer |