Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ NFAT bla HEK 293T Cell Line
Beskrivning
De CellSensor™ NFAT-bla HEK 293T-cellinje innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av svarselementet Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT) stabilt integrerat i HEK 293T-celler. Fluorescensaktiverad cellsortering (FACS ) användes för att isolera kloner som var känsliga för stimulering av NFAT-vägen av PMA (Phorbol 12-Myristat 13-Acetate) och Thapsagargin (Thaps). Cellinjen validerades för DMSO-tolerans, cellantal, stimuleringstid, substratbelastningsförhållanden och EC50-koncentration av Thaps vid fixerad koncentration av PMA. De CellSensor™ NFAT-bla HEK 293T-cellinje svarar på agonistbehandling som förväntat av litteraturen och kan anpassas för screening med hög genomströmning (inklusive koppling av receptorer till NFAT-vägen) för agonister eller antagonister med föreningsbibliotek. Läkemedelskandidater kan också testas för dosrespons mot denna cellinje. Akademiska och ideella kunder, vänligen fråga efter specialpriser.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | CellSensor™ Celllinjerna skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Beskrivning | CellSensor™ NFAT bla HEK 293T Cell Line, 1Vial, ∽ 2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, NFAT bla HEK 293T Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Adherent Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | Fluorescent |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, kinase pathway analysis, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellSensor™ cellular pathway assays |
| Inkluderar | beta-lactamase reporter gene under the control of the nuclear factor of activated T cells (NFAT) response element stably integrated into HEK 293T cells |
| Produktlinje | CellSensor™ |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Provtyp | NFAT-bla HEK 293T |
| Visa mer |