Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA analyskit
Beskrivning
De CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA (Division Arrested)-celler innehåller en beta-laktamas (bla) reportergen under kontroll av ett Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT) svarselement stabilt integrerat i CHO-K1-celler. Fluorescensaktiverad cellsortering (FACS ) användes för att isolera kloner som var känsliga för stimulering av NFAT-vägen av PMA (Phorbol 12-Myristat 13-Acetate) och Thapsagargin (Thaps). Cellinjen validerades för DMSO-tolerans, cellantal, stimuleringstid, substratbelastningsförhållanden och EC50-koncentration av Thaps vid en fast koncentration av PMA. DA-celler stoppas irreversibelt med en lågdosbehandling av Mitomycin C och har ingen uppenbar toxicitet eller förändring i cellulär signaltransduktion
Denna produkt kan fungera som en negativ kontroll i screeninganalyser utförda med specifika G-proteinkopplade receptor (GPCR) DA-celler som gjordes från samma bakgrund. Dessa celler kan också användas i andra analyser där en känslig avläsning för intracellulära förändringar i kalcium behövs.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltillstånd | Division arresterade celler |
| Innehåll och lagring | Varje kit innehåller tillräckliga mängder division arrested (DA) celler och substrat för att analysera 1 x 384-brunnars platta. (Andra material krävs separat, se protokollet). Inkluderar: • CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA-celler • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g • Lösning D • CellSensor™ NFAT CHO-K1 analysprotokoll • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Protocol • Analyscertifikat The CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA-celler skickas på torris och bör förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Beskrivning | CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA Assay Kit, 1Vial, ∽ 2,400,000 cells/vial Quantity of Cells, GeneBLAzer™ Druggable Target, Fluorescent Detection Method, Adherent Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | Fluorescent |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays |
| Inkluderar | beta-lactamase (bla) reporter gene under control of a nuclear factor of activated T cells (NFAT) response element stably integrated into CHO-K1 cells |
| Produktlinje | CellSensor™ |
| Kvantitet | 1 tallrik |
| Typ | Division-Arrested Cells Assay Kit |
| Systemtyp | GeneBLAzer™ |
| Visa mer |