Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ NFAT- bla Jurkat Cell Line
Produktkod. 10296313
Kvantitet:
1 flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10296313
Brand: Thermo Scientific™ K1671B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De CellSensor™ NFAT-bla Jurkat-cellinjen innehåller en beta-laktamas-reportergen under kontroll av en Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT)-svarselement stabilt integrerat i Jurkat-celler.
De CellSensor™ NFAT-bla Jurkat-cellinjen innehåller en beta-laktamas-reportergen under kontroll av en Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT)-svarselement stabilt integrerat i Jurkat-celler. Denna cellinje kan användas som en föräldracellinje för att bygga specifika G-proteinkopplad receptor (GPCR) analyser efter transfektion av ytterligare gener av intresse. NFAT-bla Jurkat-celler har visat sig vara känsliga för phorbol 12-myristat 13-acetat (PMA) och jonomycinstimulering. Ytterligare testdata med hjälp av alternativa stimuli är tillgängliga på begäran. Akademiska och ideella kunder, vänligen fråga efter specialpriser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltillstånd Dela celler
Innehåll och lagring CellSensor™ Celllinjerna skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning.
Beskrivning CellSensor™ NFAT-bla Jurkat Cell Line, 1Vial, ∽ 20,000,000 cells/vial at 20,000,000 cells/mL Quantity of Cells, NFAT-bla Jurkat Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Suspension Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetod Fluorescent
För användning med (applikation) Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays
Inkluderar beta-lactamase reporter gene under control of a nuclear factor of activated T cells (NFAT) response element stably integrated into Jurkat cells
Kvantitet 1 flaska
Provtyp NFAT-bla Jurkat
Typ Celllinje
Celllinje Jurkat
Systemtyp CellSensor™
Drogbart mål Signaleringsväg