Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ NFkB- bla ME-180 cellinje
Description
De CellSensor™ κNF B-bla ME-180-cellinje innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av Nuclear Factor Kappa B (NF B)-κresponselementet stabilt integrerat i ME-180-celler. Cellinjen skapades genom fluorescensaktiverad cellsortering (FACS ) av celler som svarar på stimulering av NF B-κvägen med tumörnekrosfaktor alfa (TNFα ). Cellinjen validerades för DMSO-tolerans, inkubationstid med stimulerande medel och substratladdningsförhållanden. De CellSensor™ κNF B-bla ME-180 cellinje svarar på agonistbehandling som förväntat av litteraturen och kan anpassas för högkapacitetsscreening för agonister eller antagonister av NF B-κvägen med sammansatta bibliotek. Läkemedelskandidater kan också testas för dosrespons mot denna cellinje. Akademiska och ideella kunder, vänligen fråga efter specialpriser.
Spécification
Spécification
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | CellSensor™ Celllinjerna skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Beskrivning | CellSensor™ NFkB-bla ME-180 Cell Line, 1Vial, ∽ 9,600,000 cells/vial at 9,600,000 cells/mL Quantity of Cells, NFkB-bla ME-180 Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Adherent Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | Fluorescent |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays |
| Inkluderar | beta-lactamase reporter gene under control of the nuclear factor Kappa B (NFkB) response element stably integrated into ME-180 cells |
| Produktlinje | CellSensor |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Provtyp | NFkB-bla ME-180 |
| Afficher plus |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.