Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ NFkB- bla RAW 264.7 Cell Line
Beskrivning
De CellSensor™ κNF B-bla RAW264.7 musmakrofagcellinje innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av ett stabilt integrerat NF κB-svarselement. Denna cellinje är en klonal population isolerad som svar på lipopolysackarid genom flödescytometri. Denna cellinje har testats för analysprestanda under varierande förhållanden, inklusive DMSO-koncentration, cellantal, stimuleringstid och substratladdningstid, och har validerats för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av TLR7-liganden imiquimod. Ytterligare data som använder alternativa stimuli visas. Molekylerna som ansvarar för att koordinera immunsystemets igenkänning av patogener är Toll-like receptors (TLRs), av vilka det för närvarande finns 10 identifierade medlemmar hos människor. TLR är mönsterigenkänningsreceptorer (PRR), som binder till patogenassocierade molekylära mönster (PAMPs), små molekylära sekvenser som konsekvent finns på patogener. Denna bindning aktiverar transkriptionen av immunsystemets gener och regulatorer såsom cytokiner, kemokiner och samstimulerande molekyler, och främjar därigenom det initiala immunsvaret hos makrofager och neutrofiler. Akademiska och ideella kunder, vänligen fråga efter specialpriser.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | CellSensor™ Celllinjerna skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Beskrivning | CellSensor™ NFkB-bla RAW 264.7 Cell Line, 1Vial, ∽ 2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, NFkB-bla RAW 264.7 Cell Line, Fluorescent Detection Method, CellSensor™ Druggable Target, Adherent Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | Fluorescent |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays |
| Inkluderar | beta-lactamase reporter gene under control of the NFkB response element that has been stably integrated into RAW 264.7 cells |
| Produktlinje | CellSensor™ |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Provtyp | NFkB-bla RAW 264.7 |
| Visa mer |