Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ SBE- bla A375 Cell Line
Beskrivning
Benmorfogenetiska proteiner (BMP), medlemmar av den transformerande tillväxtfaktorn beta (TGF-β ) superfamiljen, spelar viktiga roller i utvecklingen av hjärtat, centrala nervsystemet och brosk. Störning av BMP signalering påverkar kroppsplanen för det utvecklande embryot. BMP:er sprider sin signal genom att aktivera Activin receptor-like kinas (ALK), som i sin tur medierar fosforyleringen av R-Smads. Fosforylerad R-Smad associeras med Smad4 och translokeras sedan till kärnan som reglerar genuttrycket. A375-celler är humana maligna melanomceller som innehåller endogen Smad-signalväg. SBE-bla A375-cellinje konstruerades för att uttrycka beta-laktamas under kontroll av Smad-bindande element. Denna cellinje har validerats för Z' och EC50 under optimerade förhållanden med BMP-4. Denna cellinje har också svarat på Nodal och testades för analysprestanda under varierande förhållanden, inklusive DMSO-koncentration, cellantal, stimuleringstid, substratladdningstid. Ytterligare information om olika småmolekylära hämmare och StealthTM RNAi tillhandahålls också.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | CellSensor™ SBE-bla A375-celler skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Beskrivning | Cell Line: A375 |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Signaling Pathway |
| Produktlinje | CellSensor |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Målinträde | ALK5, ALK7, TGF beta/BMP-väg |
| Typ | Dividing Cells |
| Visa mer |