Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ SIE- bla ME-180 Cell Line
Beskrivning
CellSensor &tarde; SIE-bla ME-180-cellinje innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av det Sis-inducerbara elementet (SIE) stabilt integrerat i ME-180-celler. För att konstruera denna cellinje omvandlades SIE-bla-konstruktionen till ME-180-celler med lentivirus. Flödescytometri användes för att isolera celler som reagerar på Interleukin-6 (IL-6). Denna cellinje är validerad för DMSO-tolerans, cellantal, stimuleringstid, substratladdningstid, såväl som Z'- och EC50-koncentrationer av IL-6. De CellSensor™ SIE-bla ME-180 cellinje svarar på IL-6, OSM och IFNγ och kan användas för att sondera JAK/STAT-signalvägen. Denna cellinje kan anpassas för screening med hög genomströmning av agonist- eller antagonistföreningsbibliotek. Läkemedelskandidater kan också testas för dosrespons mot denna cellinje. Akademiska och ideella kunder, vänligen fråga efter specialpriser.
Spezifikation
Spezifikation
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | CellSensor™ Celllinjerna skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| För användning med (applikation) | Signaling Pathway |
| Produktlinje | CellSensor |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Målinträde | STAT1, STAT3, JAK/STAT (IFN gamma, IL-6/OSM) väg, JAK2, JAK1 |
| Typ | Dividing Cells |
| Systemtyp | CellSensor™ |
| Drogbart mål | Signaleringsväg |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.