Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ T-REx™ FOXO3 DBE- bla HeLa Cell Line
Beskrivning
De CellSensor™ T-REx™ FOXO3 DBE- bla HeLa cellinje konstruerades genom lentiviral transduktion av HeLa livmoderhalscancerceller med ett FOXO3-svarselement som driver beta-laktamasuttryck (DBE- bla ), tillsammans med en tetracyklinrepressor och tetracyklin (eller tetracyklinanalogen doxycyklin)-inducerbara FOXO3-konstruktioner. Tillsats av doxycyklin till dessa celler möjliggör FOXO3-transkriptionsfaktoruttryck och efterföljande beta-laktamasuttryck, vilket i sin tur kan nedregleras genom insulinmedierad aktivering av PI3K/AKT-signalvägen som leder till fosforylering och inaktivering av FOXO3 och samtidigt undertryckande av beta-laktamasuttryck. Denna cellinje har testats för robust analysprestanda genom att utvärdera en mängd olika analysparametrar, inklusive: cellpläteringsnummer, DMSO-tolerans, stimuleringstid och substratladdningstid. Assayvalidering utfördes med användning av serieutspädningar av insulin för att antagonisera doxycyklin-inducerad FOXO3-aktivitet (Figur 1). Ytterligare testdata med RNAi och alternativa stimuli finns också tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | CellSensor™ T-REx™ FOXO3 DBE- bla HeLa-celler skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Beskrivning | CellSensor™ T-REx™ FOXO3 DBE-bla HeLa Cell Line, 1Vial, ∽ 2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, HeLa Cell Line, Fluorescent Detection Method, Kinases Druggable Target, Adherent Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellular imaging, pharma and biopharma, cell analysis, cell-based reporter assays, cell-based and lactamase assays, drug discovery and development, target and lead identification and validation, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellsensor™ cellular pathway assays |
| Produktlinje | CellSensor , T-REx |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Provtyp | HeLa |
| Målinträde | IR, IGF1R, PI3K, AKT1, FOXO3, PI3K/AKT/FOXO3 väg |
| Visa mer |