Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ TrkA-NFAT- bla CHO-K1 cellinje
Produktkod. 10686065
Kvantitet:
1 flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10686065
Brand: Thermo Scientific™ K1516
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Neurotrofiner (NGF, BDNF, NT-3 och NT-4) och deras transmembranreceptorer (TrkA, TrkB, TrkC och P75NTR) spelar viktiga roller i regleringen av neuronal och icke-neuronal cellproliferation, differentiering, överlevnad och död.
Neurotrofiner (NGF, BDNF, NT-3 och NT-4) och deras transmembranreceptorer (TrkA, TrkB, TrkC och P75NTR) spelar viktiga roller i regleringen av neuronal och icke-neuronal cellproliferation, differentiering, överlevnad och död. Neurotrofinsignalering förmedlar också neuronala aktiviteter av högre ordning, såsom inlärning, minne och beteende. Förändringar i neurotrofinnivåer och deras receptorer har varit inblandade i neurodegenerativa störningar såsom Alzheimers sjukdom och Huntingtons sjukdom, såväl som psykiatriska störningar. Neurotrofiner sprider sin signal genom att aktivera flera signalvägar. En av signalvägarna för NGF (liganden för TrkA) aktiverar fosfolipas C, frisätter DAG och IP3, ökar nedströms intracellulärt kalcium och aktiverar proteinkinas C. Detta främjar translokationen av transkriptionsfaktorn, nukleär faktor för aktiverade T-celler (NFAT), från cytosolen till kärnan, vilket resulterar i NFAT-beroende transkription.
De CellSensor™ TrkA-NFAT-bla CHO-K1-cellinjen konstruerades genom att integrera den humana TrkA-expressionsplasmiden i genomet av befintliga CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cellinje, som är konstruerad för att uttrycka beta-laktamas under kontroll av NFAT. Denna cellinje har testats för analysprestanda under varierande förhållanden, inklusive DMSO-koncentration, cellantal, stimuleringstid, substratladdningstid och i kryokonserverade celler, och har validerats för Z'-faktor och EC 50- värden under optimerade förhållanden med hjälp av NGF 2.5s.
Ytterligare testinformation med hjälp av olika hämmare av små molekyler tillhandahålls också.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysinträde Cellbaserad beta-laktamasreportergen
Celltillstånd Dela celler
Innehåll och lagring CellSensor™ TrkA-NFAT-bla CHO-K1-celler skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning.
Beskrivning CellSensor™ TrkA-NFAT-bla CHO-K1 Cell Line, 1Vial, ∽ 2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, CHO-K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, Signaling Pathway Druggable Target, Adherent Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, kinase pathway analysis, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellSensor™ cellular pathway assays
Produktlinje CellSensor
Kvantitet 1 flaska
Provtyp CHO-K1
Målinträde PKC och kalciumväg, TRKA
Typ CHO-Kl-celler
Celllinje CHO-K1
Systemtyp CellSensor™
Drogbart mål Signaleringsväg