Läs mer
CELLPATH CellSoft 4 x 125 ml
Produktkod. 30226227
Change view
Kvantitet:
4 x 125 ml
Produktkod. Kvantitet
30226227 4 x 125 ml
1 options
Produktkod. 30226227 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer EAA150025A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1887.91 SEK
    685.18 SEK / Paket med 4
    Save 1202.73 SEK
    63% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Cellsoft är utvecklat för att erbjuda en högpresterande vävnadsmjukningslösning som minskar risken för användare och är särskilt effektiv när den används för att dela upp härdad nagelvävnad.
  • Viktiga fördelar:
  • Utmärkt för hårda material – förbättrad sektionering och bandning
  • Lägre risk för användare
  • Färgad och doftande för tydlig identifiering
  • IVD CE-märkning – säkerställer kvalitet och konsekvens
Specifikationer
Utspädning Redo att användas
Produkttyp Mjukgörare för vävnad
Kvantitet 4 x 125 ml
För användning med (applikation) Vävnadsmjukningslösning
Reagenstyp Vävnadsmjukgörare
Form Vätska
Formatera Flaska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cellsoft
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl cetyl ammonium chloride