Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR 1536-brunn, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogen
- Icke-cytotoxisk
- Alfanumerisk brunnskodning
- Rundad fyrkantig brunnsdesign
- Minskad vekning och bubblande
- Med lock
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alphanumeric |
| Certifikat och efterlevnad | Fri från detekterbar DNase/RNase, mänskligt DNA och pyrogener; Innehåll icke-cytotoxiskt |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 32 x 48 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förpackning | 15/förpackning, 60/förpackningar |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Cell Culture Microplate |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |