Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR 384-brunn, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogenisk Icke-cytotoxiskKompatibel med automatiserade systemFlexibel arbetsvolymAvrundad fyrkantig brunnsprofil
- Staplingsbar
- Alfanumerisk brunnskod
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alphanumeric |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 10/Pk., 40/Cs. |
| Färg | Svart, Klar botten |
| Produkttyp | Klar botten |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 15 till 110 μl |
| Visa mer |